Merck
Strona głównaAnaliza mikrobiologicznaMetoda hodowlana do kontroli jakości piwa
Metoda hodowlana do kontroli jakości piwa
Jvo Siegrist
Product Manager Microbiology
Microbiology Focus Edition 1.4
Klasyczna metoda kulturowa kontroli jakości piwa jest nadal ważna. Większość nowoczesnych metod wykorzystuje przynajmniej etap wstępnego wzbogacania, a koszty analizy są niższe. Tradycyjne metody opierają się na morfologii, metodach barwienia, reakcjach enzymatycznych (metabolizm) i różnych mediach. Jednym z pierwszych kroków jest filtracja piwa, po której następuje inkubacja filtra na płytce agarowej. Podejrzane kolonie są następnie badane pod mikroskopem, a następnie poddawane procedurom barwienia i testom biochemicznym. Więcej szczegółów na temat systematycznej identyfikacji można zobaczyć na Rysunku 1.
.
Schemat identyfikacji bakterii powodujących psucie się piwa
Rysunek 1. Schemat identyfikacji bakterii powodujących psucie się piwa. * Obligatoryjne psucie piwa. ^ potencjalne psucie piwa. ° pośrednie psucie piwa. Liczby w % podają częstotliwość występowania organizmów powodujących psucie się piwa na podstawie skarg dotyczących jakości piwa (1980-2002)1
W Tabeli 1 wymieniono typowe pożywki stosowane do wykrywania organizmów powodujących psucie się żywności, takich jak pałeczki kwasu mlekowego, paciorkowce,Pectinatus, Megasphaera i dzikich drożdży w browarnictwie i przemyśle fermentacyjnym. Tylko kilka rodzajów bakterii, dzikich drożdży i pleśni powoduje psucie się piwa i wina ze względu na zawartość alkoholu, niskie pH i inne składniki o działaniu hamującym. Niektóre z tych zanieczyszczeń mogą zakłócać fermentację lub mieć szkodliwy wpływ na smak i okres przydatności do spożycia. Większość organizmów powodujących psucie się piwa sprawia, że piwo staje się kwaśne lub wytwarza substancje o złym smaku, takie jak związki diacetylu i tetradenu. Pectinatus i Megasphaera są również niebezpiecznymi patogenami.
Materiały
Loading
Referencje
1.
Blüml S, Fischer S. 2004. Handbuch der Fülltechnik: Grundlagen und Praxis für das Abfüllen flüssiger Produkte. Auflage 2004. Behr' s GmbH.