Metody testowania PFAS i wytyczne dotyczące filtracji próbek
Czytaj więcej
- Tabela wyboru produktów filtracyjnych do testów PFAS
- Zestawy danych do testów ekstrakcji PFAS
- Co to są substancje poli- i perfluoroalkilowe (PFAS)?
- Wymóg filtracji w metodach testowania PFAS
- Obawy dotyczące zanieczyszczenia PFAS z materiałów do pobierania i przygotowywania próbek
- Filtracja próbek w testach PFAS
- Zalecane filtry strzykawkowe, filtry membranowe oraz uchwyty do filtrów membranowych
- referencje
Tabela wyboru produktów filtracyjnych do testów PFAS
Datasets for PFAS Extractable Testing
- Wykrywanie zanieczyszczeń PFAS w wodzie po filtracji za pomocą urządzeń Millex® PES i nylonowych przy użyciu zmodyfikowanej EPA 537.1.
- Wykrywanie zanieczyszczeń PFAS w próbkach metanolu po filtracji za pomocą urządzeń Millex® PES i nylonowych przy użyciu LC-MS/MS zgodnie ze zmodyfikowaną EPA 1633.
- Wykrywanie zanieczyszczeń PFAS w wodzie po filtracji za pomocą hydrofobowych polipropylenowych filtrów dyskowych 0,2 µm i 0,45 µm oraz hydrofilowych 0.2 µm i 0,45 µm w Swinnex® przy użyciu zmodyfikowanej EPA 537.1.
- Wykrywanie zanieczyszczeń PFAS w próbkach metanolu po filtracji trzema różnymi partiami hydrofilowych polipropylenowych filtrów dyskowych 0,2 µm w Swinnex® urządzeniach w rozpuszczalniku metanolowym przy użyciu zmodyfikowanej EPA 1633.
Co to są substancje poli- i perfluoroalkilowe (PFAS)?
PFAS to substancje poli- i perfluoroalkilowe znane jako "wieczne chemikalia" i obejmują grupę ponad 4000 odmian długo- i krótkołańcuchowych związków perfluorowanych.1 PFAS są stosowane w różnych gałęziach przemysłu ze względu na ich doskonałe właściwości olejoodporne, wodoodporne, odporne na temperaturę, chemikalia i ogień oraz znane z ich zastosowania w reakcjach polimeryzacji fluoropolimerów, takich jak Teflon® przez firmy takie jak 3M i Dupont. Produkty zawierające PFAS i związki pokrewne są wszechobecne w produktach przemysłowych i konsumenckich, w tym w opakowaniach produktów, kosmetykach, nieprzywierających naczyniach kuchennych, środkach odstraszających plamy, pastach, farbach, powłokach i piankach gaśniczych.
Doskonałe właściwości i szerokie zastosowanie PFAS doprowadziły do trwałej akumulacji tych wytworzonych przez człowieka chemikaliów w matrycach środowiskowych i biologicznych, ostatnio powiązanych z uszkodzeniem wątroby, rakiem, osłabionym układem odpornościowym i wysokim poziomem cholesterolu u ludzi.1-3
Requirement for Filtration in PFAS Methods
W odpowiedzi agencje w USA i Europie podjęły działania regulacyjne. Konwencja Sztokholmska zaproponowała przepisy dotyczące dwóch najbardziej powszechnych związków PFAS - kwasu perfluorooktanowego (PFOA) i kwasu perfluorooktanosulfonowego (PFOS) - z pewnymi wyjątkami, obowiązującymi od 2020 roku. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) opublikowała plan działania w 2019 r., a następnie zalecenia dotyczące testowania matryc wodnych pod kątem związków PFAS zgodnie z ustawą o bezpiecznej wodzie pitnej na początku 2020 r., z zalecanym stężeniem wody pitnej wynoszącym 70 części na bilion (ppt). W październiku 2021 r. EPA opublikowała strategiczną mapę drogową dotyczącą PFAS, w której przedstawiono szeroko zakrojone podejście do PFAS w latach 2021-2024. Ostatnio EPA wydała zalecenia dotyczące wody pitnej dla czterech związków PFAS (PFOA, PFOS, dimer kwasu tlenku heksafluoropropylenu (HFPO) i jego soli amonowej oraz PFBS i jego soli potasowej). Dyrektywa Unii Europejskiej (UE) w sprawie wody pitnej, która obejmuje limit 0,5 µg/L dla wszystkich PFAS, weszła w życie w styczniu 2021 roku. Ponadto Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) przedłożyła w styczniu 2022 r. wniosek w sprawie ograniczeń dotyczących PFAS w piankach gaśniczych, a do 2023 r. spodziewanych jest kilka innych wniosków. Dodatkowe substancje PFAS znajdują się na liście do oceny w ramach REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów). W odpowiedzi na szybko zmieniające się propozycje i działania regulacyjne, laboratoria akademickie i przemysłowe opracowały metody analityczne do testowania i monitorowania PFAS w różnych matrycach, takich jak te wymienione w tabeli 2. Przepisy te są ważne dla zrozumienia zakresu narażenia ludzi i skażenia środowiska w celu informowania o przyszłych działaniach naprawczych.
Obawy dotyczące zanieczyszczenia PFAS z materiałów do pobierania i przygotowywania próbek
W ostatnich badaniach pojawiły się obawy dotyczące dodawania zanieczyszczeń PFAS do próbek z różnych źródeł, w tym butelek do pobierania, rozpuszczalników, fiolek do przechowywania, elementów rurek i wszelkich innych tworzyw sztucznych, które mają kontakt z próbką. Obejmuje to filtry membranowe, uchwyty filtrów i obudowy filtrów strzykawkowych używane do usuwania cząstek stałych z matryc próbek. Niektóre filtry mogą wykazywać śladowe ilości zanieczyszczeń, które mogą zakłócać wykrywanie PFAS metodą LC-MS/MS i wynikające z tego dane, zwłaszcza przy rosnących wymaganiach dotyczących czułości.6 Inną kwestią związaną z materiałami eksploatacyjnymi jest adsorpcja związków PFAS, na przykład na mediach filtracyjnych lub sorbencie SPE. W przypadku urządzeń filtrujących zależy to od wielu atrybutów - przede wszystkim od typu filtra, filtrowanego rozpuszczalnika i rodzaju cząsteczki PFAS.4-5 Na przykład w niektórych przypadkach zarówno zanieczyszczenie, jak i sorpcję na mediach filtracyjnych można zmniejszyć przez płukanie metanolem.6-7
Filtracja próbki w badaniach PFAS
We wszystkich metodach analitycznych należy dokładnie rozważyć przygotowanie próbki. Jednak w przepływach pracy PFAS dodatkowe czynniki mogą komplikować analizy PFAS na dalszych etapach. Obejmują one potencjalne zanieczyszczenie PFAS z filtrów lub innych materiałów eksploatacyjnych, które stykają się z próbkami oraz adsorpcję związków PFAS na materiałach eksploatacyjnych, co prowadzi do utraty odzysku. W związku z tym przetestowaliśmy filtry strzykawkowe z PES, nylonu i nylonu-HPF w ramach procesów wykrywania PFAS EPA 537.1 i EPA 1633 w celu określenia poziomów zanieczyszczeń wynikających z ekstraktów membranowych. Przetestowaliśmy również polipropylenowe filtry membranowe (0,2 µm i 0.45 µm hydrofilowe i hydrofobowe polipropylenowe dla EPA 537.1 i 0.2 µm hydrofilowego polipropylenu dla EPA 1633). Stwierdziliśmy, że żaden z filtrów nie miał wykrywalnych poziomów zanieczyszczenia PFAS powyżej limitów raportowania (RL). Adsorpcja wzorców wewnętrznych prowadząca do pewnej utraty odzysku wystąpiła głównie w przypadku nylonu i hydrofobowych membran polipropylenowych, które różniły się w zależności od typu PFAS, długości łańcucha i materiału filtratu (metanol vs. woda). Filtracja w metanolu wykazała lepszy odzysk tych samych standardów dla nylonu. Potwierdza to sugestię, że płukanie metanolem może zmniejszyć wiązanie związków PFAS z materiałami filtracyjnymi. Hydrofilowy polipropylen działał podobnie zarówno w metanolu, jak i w wodzie.
W związku z tym, gdy w procesie pracy z PFAS wymagana jest filtracja próbek o większej zawartości cząstek stałych, odpowiednią opcją są filtry strzykawkowe PES, nylon i nylon-HPF Millex®, a także polipropylenowe filtry membranowe z ciętym dyskiem.
Zalecane filtry strzykawkowe
Zalecane filtry membranowe
Zalecane uchwyty do filtrów membranowych
Alternatywna średnica filtrów strzykawkowych PES Millex®. oraz Millipore® cut disc membranes.