Merck
Strona głównaFotokatalizaKataliza fotoredoks w świetle widzialnym
Kataliza fotoredoks w świetle widzialnym
Wprowadzenie do katalizy fotoredoksowej
Kataliza fotoredoksowa w świetle widzialnym stała się potężnym narzędziem w syntezie organicznej, opierając się na fundamencie ustanowionym przez pionierów w dziedzinie chemii rodników i fotochemii. Kataliza fotoredoksowa pozwala na tworzenie nowych wiązań poprzez otwarte ścieżki powłokowe i ułatwia szybki montaż złożonych produktów w drodze do nowych obszarów przestrzeni chemicznej. Wykazano, że wiele kompleksów metali przejściowych i organokatalizatorów zdolnych do inicjowania tworzenia rodników w obecności światła widzialnego ułatwia szeroki zakres przemian syntetycznych, w tym między innymi sprzęganie krzyżowe, funkcjonalizację C-H, funkcjonalizację alkenów i aren oraz trifluorometylację. Kluczowym aspektem katalizy fotoredoks w świetle widzialnym jest wybór źródła światła.
O SynLED Parallel Photoreactor 2.0
Długotrwałym wyzwaniem w dziedzinie katalizy fotoredoks jest powtarzalność między konfiguracjami reakcji, a także między poszczególnymi reakcjami przeprowadzanymi przy użyciu tej samej konfiguracji. Nasz równoległy fotoreaktor SynLED 2.0  (Z744080 & Z744081) ma na celu złagodzenie tych problemów.) ma na celu złagodzenie tych problemów poprzez umożliwienie badań przesiewowych reakcji fotokatalizy na małą skalę, a także szybkie generowanie bibliotek przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu spójności między reakcjami i między seriami z dodatkowymi ulepszeniami w stosunku do wersji 1. Fotoreaktor zawiera blok reakcyjny 4 x 4 oświetlony od dołu diodami LED o długości fali 365 lub 450 nm, umożliwiając jednoczesne prowadzenie 16 reakcji w fiolkach scyntylacyjnych lub mikrofalowych o pojemności 2 dram lub mniejszych. W nowo zaprojektowanym reaktorze zastosowano ulepszoną technologię radiatora i wydajną kwarcową osłonę LED, która chroni źródło światła przed rozpuszczalnikami, jednocześnie umożliwiając doskonałą penetrację światła. Konfiguracja została zaprojektowana tak, aby pasowała do konwencjonalnej płytki mieszającej, w tym okrągłego wycięcia pasującego do płytek mieszających marki IKA.
SynLED Parallel Photoreactor 2.0 na białym tle. Urządzenie jest jasnoszarym prostopadłościennym pudełkiem z częściowo otwartą pokrywą, odsłaniającą 16 fiolek oświetlonych niebieską diodą LED o mocy 1 W i długości fali 467,5 nm, wyposażoną w soczewkę 45°. Strona skierowana w stronę widza wyświetla żywe logo M w kolorze żółtym i czerwonym w prawym górnym rogu.
Rysunek 1.Fotoreaktor równoległy SynLED
SynLed Parallel Photoreactor 2.0 Cechy i specyfikacje:
  • Podświetlane od dołu diody LED (365 lub 450 nm) w układzie bloków reakcyjnych 4x4 zapewniają stałą intensywność światła (320 lm) i kąt (odpowiednio 60° i 45°)
  • Wbudowana technologia radiatora zapewnia stałą temperaturę każdej reakcji równoległej
  • Używa fiolek scyntylacyjnych 1-2 dram lub fiolek mikrofalowych (O. D lub mniej)
  • Zasilanie: zasilacz sieciowy 700 mA 12 W.D. 1,7 cm lub mniej)
  • Zasilanie to zasilacz wtyczkowy 700 mA 12 W. Zawiera uniwersalny adapter wtyczki
  • Kompatybilny z mieszadłem magnetycznym IKA z okrągłą płytką
  • Kompatybilny z fiolkami scyntylacyjnymi (8 ml Wheaton, Z188719)
O urządzeniu Penn PhD Photoreactor M2
Fotoreaktor Penn PhD Photoreactor M2 (Z744035) to przyrząd laboratoryjny zaprojektowany w celu ułatwienia spójności i powtarzalności w katalizie fotoredoksowej w szerokim zakresie skali reakcji. Photoreactor M2 łączy oświetlenie LED, mechaniczne mieszanie i chłodzenie w jednym urządzeniu, akceptując jednocześnie fiolki reakcyjne o pojemności od 1 ml do 40 ml. Interfejs użytkownika z ekranem dotykowym pozwala chemikowi precyzyjnie kontrolować temperaturę, intensywność, szybkość mieszania i czas, tworząc cenne narzędzie do powtarzalności, identyfikowalności, wydajności i spójności wyników. Photoreactor M2 ma potencjał do usprawnienia sekwencji syntetycznych i stworzenia cennych strategii radzenia sobie z niektórymi wyzwaniami związanymi z budową cząsteczek w procesie odkrywania leków.
Zbliżenie fotoreaktora Penn PhD Photoreactor M2, przyrządu laboratoryjnego o eleganckiej białej konstrukcji i cyfrowym wyświetlaczu, umieszczonego na blacie laboratoryjnym w otoczeniu różnych szklanych naczyń i sprzętu laboratoryjnego, w tym kolorowych butelek z odczynnikami i pipet w tle.
Rysunek 2.Fotoreaktor Penn PhD M2
Penn PhD Photoreactor M2 Cechy i specyfikacje:
  • Modułowa konstrukcja pozwala na użycie z różnymi długościami fal od 365nm do 450nm
  • 360-stopniowe środowisko odbijające maksymalizuje wychwytywanie fotonów na powierzchni.
  • Blokada osłony świetlnej zapobiega narażeniu użytkownika na szkodliwe promienie świetlne.
  • Interaktywny ekran dotykowy kontroluje parametry reakcji
  • Parametry zdefiniowane przez użytkownika, w tym temperatura, intensywność światła, prędkość wentylatora i mieszanie.
  • Opcje automatycznego zatrzymania, pauzy i resetowania
  • Obsługuje fiolki o rozmiarach gc, 4, 8, 20, 40 ml
  • Sprzężenie zwrotne temperatury za pomocą termopary typu k
Akcesoria do fotoreaktora Penn PhD
Te dodatkowe źródła światła i uchwyty na fiolki mogą być używane z fotoreaktorem Penn PhD M2 przez chemików i badaczy w celu przyspieszenia reakcji chemicznych wykorzystujących katalizę fotoredoksową.
Widok z góry na źródło światła o długości fali 365 nm, charakteryzujące się płaską, prostokątną konstrukcją z okrągłym elementem emitującym światło widocznym na powierzchni. Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań laboratoryjnych, co podkreśla jego kompaktową i funkcjonalną konstrukcję.
Źródło światła 365 nm
Z744031
Widok z góry na źródło światła o długości fali 395 nm, charakteryzujące się płaską, prostokątną konstrukcją z okrągłym elementem emitującym światło widocznym na powierzchni. Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku laboratoryjnego, podkreślając jego kompaktowy i funkcjonalny wygląd.
Źródło światła 395nm
Z744078
Widok z góry na źródło światła o długości fali 420 nm, charakteryzujące się płaską, prostokątną konstrukcją z okrągłym elementem emitującym światło widocznym na powierzchni. Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań laboratoryjnych, co podkreśla jego kompaktową i funkcjonalną konstrukcję.
Źródło światła 420 nm
Z744032
Widok z góry na źródło światła o długości fali 450 nm, charakteryzujące się płaską, prostokątną konstrukcją z okrągłym elementem emitującym światło widocznym na powierzchni. Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku laboratoryjnego, podkreślając jego kompaktowy i funkcjonalny wygląd.
Źródło światła 450 nm
(dołączone do urządzenia)
Widok z góry Multi-Vial Holder Penta zaprojektowanego do przechowywania pięciu fiolek o pojemności 4 ml. Uchwyt ma okrągły kształt z wycięciami na każdą fiolkę, prezentując czarną, teksturowaną konstrukcję odpowiednią do użytku laboratoryjnego.
Multi-Vial Holder Penta - 4mL
Z744037.
Widok z góry uchwytu Multi-Vial Holder Quad zaprojektowanego do przechowywania czterech fiolek o pojemności 8 ml. Uchwyt ma okrągły kształt z wycięciami na każdą fiolkę, prezentując czarną, teksturowaną konstrukcję odpowiednią do użytku laboratoryjnego.
Multi-Vial Holder Quad - 8mL
Z744038.
O LightOx PhotoReact 365
LightOx PhotoReact 365 (Z744061) jest urządzeniem stacjonarnym, które zapewnia równomierne, ukierunkowane i powtarzalne oświetlenie UV przy 365 nm, odpowiednie do reakcji fotochemicznych i fotobiologicznych. Interfejs z ekranem dotykowym pozwala użytkownikowi kontrolować intensywność światła, szybkość dostarczania energii i czas. Stan diod LED w czasie jest monitorowany za pomocą wbudowanego czujnika UV, umożliwiając użytkownikowi uzyskanie szybkich i powtarzalnych wyników. Urządzenie to nadaje się do wysokowydajnych badań przesiewowych na płytkach wielodołkowych, zapewniając naukowcom narzędzie do badania dużej liczby związków i reakcji niezbędnych do odkrywania leków.
Widok z bliska fotoreaktora LightOX Photoreact 365 z okrągłym białym fotoreaktorem z czerwonym logo M oraz prostokątnym urządzeniem sterującym z cyfrowym wyświetlaczem. Urządzenia umieszczone są na jasnym blacie laboratoryjnym, a łączy je kabel zasilający.
Rysunek 4.LightOX Photoreact 365
Funkcje i specyfikacje LightOx PhotoReact 365:
  • Zaprojektowany do przyspieszania reakcji fotochemicznych i fotobiologicznych
  • Do użytku ze standardowym rozmiarem wielodołkowej płytki hodowlanej (85 mm x 128 mm lub pojedynczej okrągłej płytki 95 mm
  • Wybór mocy światła: 0 mW/cm.5 mm x 128 mm) lub pojedynczą okrągłą płytką 95 mm
  • Wybrana przez użytkownika moc światła od 0 mW/cm2 do maksymalnej (ok. 13.0 mW/cm2)
  • Wariacja mniejsza niż 1 mW/cm2 (przy 100% mocy) na całej powierzchni płytki
  • Kontrola użytkownika nad całkowitą mocą wyjściową
  • Załączone monitory natężenia światła i temperatury, które rejestrują pomiary co sekundę podczas pracy
  • Eksport danych jako pliki .csv
  • Urządzenie posiada pokrywę blokującą, która zmniejsza narażenie użytkownika na szkodliwe promienie świetlne
Representative Catalysts and Applications
Late-Stage Incorporation of Small Alkyl Groups into Small Molecules of Biological Interest
Funkcjonalizacja na późnym etapie (LSF) małych, farmaceutycznie aktywnych cząsteczek może zapewnić zmodyfikowaną siłę działania, toksyczność i profile farmakokinetyczne przy znacznie mniejszym wysiłku niż synteza analogów od podstaw. Chociaż LSF z fluorem (i fluorowanymi grupami alkilowymi) jest obecnie łatwo osiągalny dzięki zastosowaniu, między innymi, sulfinianów cynku opracowanych przez Grupa Baran w Scripps, włączenie małych, niefluorowych grup alkilowych, takich jak grupy metylowe i etylowe, pozostało niezaspokojonym wyzwaniem. Jest to szczególnie istotne, ponieważ inkorporacja małych grup alkilowych może przynieść cząsteczki o korzystniejszych profilach fizykochemicznych i bezpieczeństwa w porównaniu do ich fluorowanych braci.
Ostatecznie, późny etap inkorporacji grup metylowych, etylowych i cyklopropylowych do farmaceutycznie aktywnych małych cząsteczek został osiągnięty poprzez strategię fotoredoks w świetle widzialnym. Rzeczywiście, w obecności niebieskiego światła i nadtlenkowych prekursorów rodników alkilowych, nowo dostępny [Ir{dF(CF3)ppy}2(dtbpy)]PF6 katalizator (747793) pośredniczy w tworzeniu wymaganych rodników alkilowych (a tym samym w przyłączaniu grup alkilowych) zwykle osiąganych metodami, których nie można zastosować w LSF1.
Schemat chemiczny przedstawiający strukturę [Ir(dFCF3ppy)2(dtbbpy)]PF6 i jego rolę w procesach jednoelektronowych katalizowanych światłem widzialnym. Obejmuje ścieżki reakcji dla Fasudilu (inhibitora kinazy Rho), prowadzące do dwóch produktów (Me i Et) w określonych warunkach.
Rysunek 3.Inkorporacja małych grup alkilowych na późnym etapie do małych cząsteczek o znaczeniu biologicznym
Strategia degradacji ligniny w temperaturze pokojowej
Lignina stanowi ponad 30% węgla organicznego nieopartego na paliwach kopalnych i jako taka biomasa ta może zostać przekształcona, wraz z pojawieniem się procesów chemoselektywnej degradacji, w główne źródło materiału wsadowego opartego na węglu. Firma Stephenson Group niedawno połączyła dwa nasze innowacyjne produkty, aby osiągnąć selektywną degradację modelowych związków typu ligniny w jednym naczyniu. Rzeczywiście, sól Bobbitta została użyta do selektywnego utleniania alkoholi benzylowych, a następnie fotokatalitycznego redukcyjnego rozszczepienia wiązania C-O do produktów degradacji ketonów i alkoholi. Ta ostatnia transformacja została osiągnięta bez odgazowania i w obecności światła widzialnego2.
Schemat chemiczny przedstawiający sekwencję reakcji z udziałem soli Bobbitta (745537) do selektywnego utleniania, a następnie użycie [Ir(dFCF3ppy)2(dtbbpy)]PF6 (747793) do selektywnego rozszczepienia wiązania C-O. Schemat przedstawia materiał wyjściowy i otrzymane produkty z ich odpowiednimi wydajnościami (93% i 94%).
Rysunek 3.Strategia degradacji ligniny w temperaturze pokojowej
Skrzyżowana międzycząsteczkowa [2+2] cykloaddycja styrenów
Skrzyżowana [2+2] cykloaddycja styrenów została osiągnięta z wysoką chemoselektywnością dzięki zastosowaniu odpowiednio dostrojonego fotokatalizatora światła widzialnego na bazie Ru. Jak wykazano w Prof. Tehshik Yoon, niesymetrycznie podstawione butany mogą być w ten sposób przygotowane w skali gramowej z Ru(bpm)3.
Schemat chemiczny ilustrujący reakcję z udziałem Ru(bpm)3²⁺ (L511781) w skali gramowej. Pokazuje materiały wyjściowe, w tym benzen podstawiony metoksy i benzen podstawiony alkilami, prowadzące do produktu z wydajnością 81%.
Rysunek 4.Skrzyżowana międzycząsteczkowa [2+2] cykloaddycja styrenów
Różnorodność zastosowań
Nasze fotokatalizatory światła widzialnego zostały wykorzystane w zastosowaniach, które naprawdę obejmują chemię organiczną (i nie tylko). Inne badane reaktywności obejmują:
  • Redukcja nieaktywowanych jodków alkilowych, alkenylowych i arylowych
  • Utlenianie wody za pośrednictwem Co do produkcji gazu H2 
  • Atomowo-transferowa rodnikowa addycja haloalkanów do alkenów
  • Formalna hydroaminoalkilacja alkenów
References
1.
DiRocco DA, Dykstra K, Krska S, Vachal P, Conway DV, Tudge M. 2014. Late-Stage Functionalization of Biologically Active Heterocycles Through Photoredox Catalysis. Angew. Chem. Int. Ed.. 53(19):4802-4806. https://doi.org/10.1002/anie.201402023
2.
Nguyen JD, Matsuura BS, Stephenson CRJ. 2014. A Photochemical Strategy for Lignin Degradation at Room Temperature. J. Am. Chem. Soc.. 136(4):1218-1221. https://doi.org/10.1021/ja4113462
3.
Ischay MA, Ament MS, Yoon TP. 2012. Crossed intermolecular [2 + 2] cycloaddition of styrenes by visible light photocatalysis. Chem. Sci.. 3(9):2807. https://doi.org/10.1039/c2sc20658g