Merck
Z744080
Sigma-Aldrich
SynLED Parallel Photoreactor 2.0
with 450 nm LEDs
Synonim(y):
Fotoreaktor SynLED, źródło światła
About This Item
Kod UNSPSC:
39101616
NACRES:
NC.25
Pozwól nam pomóc
wejście AC/DC
100 - 240 V AC, 50/60 Hz, universal plug set (included)
Poziom jakości
Właściwości
capacity 16  vial(s)
Parametry
450 nm spectral range
Opis ogólny
SynLED Parallel Photoreactor 2.0 to następna generacja fotoreaktorów z szeroko stosowanej linii produktów SynLED. Ten nowo zaprojektowany fotoreaktor dodaje ulepszoną technologię radiatora, mieszania i dostarczania światła, umożliwiając proste przesiewanie reakcji i syntezę bibliotek w małej skali fotokatalizy. Wysoki poziom spójności między reakcjami i między seriami jest znakiem towarowym tego portfolio.
Ten produkt jest również dostępny z diodami LED długości fali 365 nm.
Cechy i korzyści
  • Podświetlane od dołu diody LED (450 nm) w układzie bloków reakcyjnych 4x4 zapewniają stałą intensywność światła (320 lm) i kąt (45°).
  • Nowy system wymiany ciepła zapewnia stałą temperaturę każdej równoległej reakcji, zapewniając jednocześnie cichszą pracę
  • Wydajna kwarcowa osłona LED chroni diody LED przed rozpuszczalnikiem i umożliwia doskonałą penetrację światła
  • Wykorzystuje fiolki scyntylacyjne 1-2 dram lub fiolki mikrofalowe (O.D. 1,7 cm lub mniej)
  • Zasilanie za pomocą wtyczki ściennej wraz z uniwersalnym zestawem wtyczek
  • Kompatybilny z mieszadłem magnetycznym IKA z okrągłą płytką (Z645052)
  • Kompatybilny z fiolkami scyntylacyjnymi (8 mL Wheaton, Z188719)
Więcej informacji można znaleźć tutaj: PhotocatalysisTechnology Spotlight
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)