Z744061
LightOx PhotoReact 365
About This Item
Kod UNSPSC:
39101616
NACRES:
NC.25
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócwejście AC/DC
(US and UK plug types included)
100 / 240 V AC, 50/60 Hz
śr. × wys.
21.0 cm × 18.5 cm
Opis ogólny
0% do 80% bez kondensacji dla temperatur do 31°C (88°F), malejąc liniowo do 50% przy 40°C (104°F)
LightOx PhotoReact 365 to urządzenie stacjonarne, które zapewnia równomierne, ukierunkowane i powtarzalne oświetlenie UV o długości fali 365 nm, odpowiednie do reakcji fotochemicznych i fotobiologicznych. Użytkownik może kontrolować parametry intensywności i szybkości dostarczania energii oraz czasu. Stan diod LED w czasie jest monitorowany za pomocą
wbudowanego czujnika UV, umożliwiając użytkownikowi uzyskanie szybkich i powtarzalnych wyników. Urządzenie to nadaje się do wysokowydajnych badań przesiewowych na płytkach wielodołkowych, zapewniając naukowcom narzędzie do badania dużej liczby związków i reakcji niezbędnych do odkrywania leków.
Cechy i zalety
Photocatalysis Technology Spotlight
User Manual
wbudowanego czujnika UV, umożliwiając użytkownikowi uzyskanie szybkich i powtarzalnych wyników. Urządzenie to nadaje się do wysokowydajnych badań przesiewowych na płytkach wielodołkowych, zapewniając naukowcom narzędzie do badania dużej liczby związków i reakcji niezbędnych do odkrywania leków.
Cechy i zalety
- PhotoReact 365 to stacjonarne urządzenie do przyspieszania reakcji fotochemicznych i fotobiologicznych.
- Urządzenie nadaje się do użytku z wielodołkową płytką hodowlaną o standardowym rozmiarze (85,5 mm x 128 mm) lub pojedynczą okrągłą płytką o średnicy 95 mm.
- Moc światła wybierana przez użytkownika od 0 mW/cm2 do maksimum (ok. 13,0 mW/cm2)
- Wariancja mniejsza niż 1 mW/cm2 (przy 100% mocy) i 0,5 mW/cm2 (przy 50% mocy) na całej powierzchni płytki dołkowej
- Kontrola całkowitej mocy wyjściowej przez użytkownika
- Dołączone monitory natężenia światła i temperatury, które rejestrują pomiary co sekundę podczas pracy
- Eksport danych w postaci plików .csv
- Urządzenie posiada pokrywę blokującą, która zmniejsza narażenie użytkownika na szkodliwe promienie świetlne
Photocatalysis Technology Spotlight
User Manual
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)