Fibronektyna
George Sitterley
MilliporeSigma, St. Louis
Fibronektyna (FN) jest wielofunkcyjną glikoproteiną macierzy zewnątrzkomórkowej składającą się z dwóch prawie identycznych polipeptydów związanych disiarczkiem o masie cząsteczkowej 220 kDa. Komórkowa fibronektyna jest strukturalnie i antygenowo podobna do zimnej nierozpuszczalnej globuliny z osocza, dlatego przeciwciała poliklonalne do obu form zwykle reagują krzyżowo. Dokładna analiza cząsteczki fibronektyny wskazuje, że zawiera ona kilka funkcjonalnie i strukturalnie odrębnych domen, które mogą wiązać się z powierzchniami komórek, kolagenem, fibrynogenem lub fibryną, dopełniaczem, glikozaminoglikanami, proteoglikanami i heparyną. Liczne badania wykazały, że fibronektyna może zwiększać adhezję i rozprzestrzenianie się komórek oraz wpływać na szlaki migracji komórek zarówno in vivo jak i w hodowli. Co więcej, wykazano, że po transformacji nowotworowej wiele komórek traci większość związanej powierzchniowo fibronektyny. Wykazano, że fibronektyna odgrywa również rolę w morfologii komórkowej, organizacji cytoszkieletu, fagocytozie, hemostazie, różnicowaniu embrionalnym i naprawie ran. Fibronektyna jest produkowana przez wiele różnych komórek nabłonkowych i mezenchymalnych, w tym: fibroblasty, chondrocyty, mioblasty, komórki Schwanna, makrofagi, hepatocyty i komórki nabłonkowe jelit. Fibronektyna komórkowa jest obecna w wielu tkankach, w tym w śledzionie, węzłach chłonnych, migdałkach, ścianach naczyń krwionośnych, wątrobie, nerkach, mięśniach, skórze, mózgu i nerwach obwodowych. Występuje w błonach podstawnych i luźnym zrębie tkanki łącznej. Jest również obecna w granulkach α płytek krwi i ulega ekspresji na powierzchni płytek krwi po ich aktywacji.
Fibronektyna (FN) jest wielofunkcyjną glikoproteiną macierzy zewnątrzkomórkowej składającą się z dwóch prawie identycznych polipeptydów związanych disiarczkiem o masie cząsteczkowej 220 kDa.
Fibronektyny