Separacja biopolimerów
Kolumny HPLC i media chromatograficzne do analizy i oczyszczania biopolimerów
Biopolimery, w tym peptydy, białka, polinukleotydy i inne biodegradowalne polimery, różnią się pod względem ładunku jonowego netto, hydrofobowości, wielkości, kształtu i masy. Oprócz tych strukturalnych (i funkcjonalnych) złożoności, pojedynczy biopolimer jest zwykle obecny w niskim stężeniu w próbkach, które zawierają wiele podobnych i podobnie złożonych związków. Dlatego peptydy, białka i polinukleotydy są często analizowane, izolowane i oczyszczane za pomocą wielu metod chromatografii, w tym chromatografii wykluczania, wymiany jonowej, fazy odwróconej, oddziaływania hydrofobowego, oddziaływania hydrofilowego i/lub chromatografii powinowactwa.
Oferujemy szeroką gamę faz stacjonarnych do analizy i oczyszczania dużych biomolekuł, opracowanych i wyprodukowanych przez Supelco lub we współpracy z naszymi partnerami technologicznymi. Ponadto oferujemy kolumny znanych marek, w tym Tosoh Bioscience, Cytiva, Sepax® Technologies i Kromasil.
Nasze portfolio kolumn U/HPLC i FPLC do separacji biopolimerów jest uporządkowane według trybu chromatografii oraz według marki lub producenta kolumny. Ostatnio dodane do portfolio produktów kolumny BIOshell™ Glycan do oznaczania składu glikanów w glikoproteinach, kolumny do filtracji żelowej i kolumny jonowymienne firmy Sepax®. Technologies, a także kompletną linię kolumn TSKgel® HPLC oraz Toyopearl® media i kolumny do opracowywania procesów firmy Tosoh Bioscience.
Zaznacz tę stronę, ponieważ wciąż dodajemy nowe aplikacje, artykuły techniczne i ekscytujące narzędzia do separacji, aby przyspieszyć badania nad biopolimerami.