Merck
Protokół TRI Reagent®
Do czego służy TRI Reagent® roztwór?
TRI Reagent® roztwór (sprzedawany również jako TRIzol) jest mieszaniną mieszaniną tiocyjanianu guanidyny i fenolu w jednofazowym roztworze, który jest stosowany do izolacji DNA, RNA i białek z próbek biologicznych ludzi, zwierząt, roślin, drożdży, bakterii i wirusów. Hamuje aktywność RNazy. TRI Reagent® służy do homogenizacji próbki biologicznej, z której ekstrahuje się RNA, DNA lub białka.
Procedury
Przygotowanie próbki
1A. Tkanka:
Homogenizuj próbki tkanek w odczynniku TRI (1 ml na 50-100 mg tkanki) w urządzeniu Polytron® lub innym odpowiednim homogenizatorze.
Uwaga: Jeśli pożądane jest minimalne ścinanie DNA, należy użyć luźno dopasowanego homogenizatora, a nie Polytronu (patrz Izolacja DNA, krok 3, uwaga b). Objętość tkanki nie powinna przekraczać 10% objętości odczynnika TRI.
1B. Komórki jednowarstwowe:
Liofilizować komórki bezpośrednio na szalce hodowlanej. Użyć 1 ml odczynnika TRI na 10 cm2 powierzchni szklanej płytki hodowlanej. Po dodaniu odczynnika lizat komórkowy należy kilkakrotnie przepuścić przez pipetę w celu uzyskania jednorodnego lizatu.
Uwaga:  Odczynnik TRI nie jest kompatybilny z plastikowymi płytkami do hodowli.
1C. Zawiesina komórek:
Odizolować komórki przez odwirowanie, a następnie lizować w odczynniku TRI przez wielokrotne pipetowanie. Jeden ml odczynnika wystarcza do lizy 5-10 × 106 komórek zwierzęcych, roślinnych lub drożdżowych, lub 107 komórek bakteryjnych.
Uwaga:
  • Jeśli próbki mają wysoką zawartość tłuszczu, białka, polisacharydów lub materiału pozakomórkowego, takiego jak mięśnie, tkanka tłuszczowa i bulwiaste części roślin, może być potrzebny dodatkowy krok. Po homogenizacji należy odwirować homogenat z prędkością 12 000 × g przez 10 minut w temperaturze 2-8 °C w celu usunięcia nierozpuszczalnego materiału (błon zewnątrzkomórkowych, polisacharydów i DNA o wysokiej masie cząsteczkowej). Supernatant zawiera RNA i białko. Jeśli próbka miała wysoką zawartość tłuszczu, na powierzchni fazy wodnej będzie znajdować się warstwa materiału tłuszczowego, którą należy usunąć. Przenieś klarowny supernatant do świeżej probówki i przejdź do kroku 2. Odzyskaj DNA o wysokiej masie cząsteczkowej z osadu, postępując zgodnie z Izolacja DNA, kroki 2 i 3.
  • Niektóre komórki drożdży i bakterii mogą wymagać homogenizatora.
  • Po homogenizacji lub lizie komórek w odczynniku TRI, próbki mogą być przechowywane w temperaturze -70 °C przez okres do 1 miesiąca.
Rozdzielanie faz: Aby zapewnić całkowitą dysocjację kompleksów nukleoproteinowych, pozostaw próbki na 5 minut w temperaturze pokojowej. Dodać 0,1 ml 1-bromo-3-chloropropanu lub 0,2 ml chloroformu (patrz Rozdzielanie faz, uwaga a i b) na każdy ml odczynnika TRI Reagent. Szczelnie przykryć próbkę, energicznie wstrząsać przez 15 sekund i odstawić na 2-15 minut w temperaturze pokojowej. Odwirować powstałą mieszaninę z prędkością 12 000 × g przez 15 minut w temperaturze 2-8 °C. Wirowanie rozdziela mieszaninę na 3 fazy: czerwoną fazę organiczną (zawierającą białko), interfazę (zawierającą DNA) i bezbarwną górną fazę wodną (zawierającą RNA).
Uwaga:
  • 1-Bromo-3-chloropropan jest mniej toksyczny niż chloroform, a jego użycie do rozdzielania faz zmniejsza możliwość zanieczyszczenia RNA DNA.4
  • Chloroform używany do separacji faz nie powinien zawierać alkoholu izoamylowego ani innych dodatków.
  • W celu izolacji frakcji poli A+ z fazy wodnej patrz Dodatek I.
Izolacja lub ekstrakcja RNA
1. Przenieść fazę wodną do świeżej probówki i dodać 0.5 ml 2-propanolu na ml odczynnika TRI użytego w przygotowaniu próbki, kroku 1 i wymieszać. Pozostawić próbkę na 5-10 minut w temperaturze pokojowej. Wirować z prędkością 12 000 × g przez 10 minut w temperaturze 2-8 °C. Osad RNA utworzy osad z boku i na dnie probówki.
Uwaga: Przechowywać interfazę i fazę organiczną w temperaturze 2-8 °C do późniejszej izolacji DNA i białek.
2. Usunąć supernatant i przemyć osad RNA dodając co najmniej 1 ml 75% etanolu na 1 ml odczynnika TRI użytego w przygotowaniu próbki, krok 1. Worteksować próbkę, a następnie odwirować z prędkością 7 500 × g przez 5 minut w temperaturze 2-8 °C.
Uwaga:
  • Jeśli osad RNA unosi się na powierzchni, przepłucz w 75% etanolu przy 12,000 × g.
  • Próbki mogą być przechowywane w etanolu w temperaturze 2-8 °C przez co najmniej 1 tydzień i do 1 roku w temperaturze -20 °C.
3. Krótko osusz osad RNA przez 5-10 minut susząc na powietrzu lub pod próżnią. Nie należy dopuścić do całkowitego wyschnięcia peletu RNA, ponieważ znacznie zmniejszy to jego rozpuszczalność. Nie suszyć osadu RNA przez wirowanie pod próżnią (Speed-Vac®). Dodaj odpowiednią objętość formamidu, wody lub 0,5% roztworu SDS do osadu RNA. Aby ułatwić rozpuszczenie, wymieszać przez wielokrotne pipetowanie mikropipetą w temperaturze 55-60 °C przez 10-15 minut.
Uwaga:
  • Końcowy preparat RNA jest wolny od DNA i białek. Powinien mieć stosunek A260 do A280 ≥1.7.
  • Typowe wydajności z tkanek (mg RNA/mg tkanki): wątroba, śledziona, 6-10 mg; nerki, 3-4 mg; mięśnie szkieletowe, mózg, 1-1.5 mg; łożysko, 1-4 mg.
  • Typowa wydajność z hodowanych komórek (mg RNA/106 komórek):  komórki nabłonkowe, 8-15 mg; fibroblasty, 5-7 mg.
  • Barwienie RNA bromkiem etydyny w żelach agarozowych wizualizuje dwa dominujące pasma małego (2 kb) i dużego (5 kb) rybosomalnego RNA o niskiej masie cząsteczkowej (0. 1-0.3 kb) RNA.1-0,3 kb) RNA i dyskretne pasma RNA o wysokiej masie cząsteczkowej (7-15 kb).
Izolacja lub ekstrakcja DNA
1. Ostrożnie usunąć pozostałą fazę wodną pokrywającą interfazę i wyrzucić. W celu wytrącenia DNA z fazy międzyfazowej i organicznej, dodać 0,3 ml 100% etanolu na 1 ml odczynnika TRI użytego do przygotowania próbki, krok 1. Wymieszać przez odwrócenie i pozostawić na 2-3 minuty w temperaturze pokojowej. Wirować przy 2000 × g przez 5 minut w temperaturze 2-8 °C.
Uwaga: Usunięcie pozostałej fazy wodnej przed wytrąceniem DNA jest krytycznym krokiem dla jakości wyizolowanego DNA.
2. Usunąć supernatant i zachować w temperaturze 2-8 °C do izolacji białka. Przemyć osad DNA dwukrotnie w 0,1 M roztworze cytrynianu trisodu i 10% roztworze etanolu. Użyć 1 ml roztworu płuczącego na każdy 1 ml odczynnika TRI użytego do przygotowania próbki, krok 1. Podczas każdego płukania pozostawić osad DNA na co najmniej 30 minut (od czasu do czasu mieszając). Wirować z prędkością 2000 × g przez 5 minut w temperaturze 2-8 °C. Zawiesić osad DNA w 75% etanolu (1,5-2 ml na każdy ml odczynnika TRI) i pozostawić na 10-20 minut w temperaturze pokojowej.
Uwaga:
  • Ważne: Nie skracaj czasu pozostawania próbek w roztworze płuczącym. Trzydzieści minut to absolutne minimum dla skutecznego usunięcia fenolu z DNA.
  • Jeśli osad zawiera 200 mg DNA lub duże ilości materiału innego niż DNA, wymagane jest dodatkowe płukanie w 0,1 M roztworze cytrynianu trisodu i 10% roztworze etanolu.
  • Próbki zawieszone w 75% etanolu mogą być przechowywane w temperaturze 2-8 °C przez kilka miesięcy.
3. Osusz osad DNA przez 5-10 minut pod próżnią i rozpuść w 8 mM NaOH, powtarzając powolne pipetowanie mikropipetą. Dodać wystarczającą ilość 8 mM NaOH do uzyskania końcowego stężenia DNA 0,2-0,3 mg/ml (zazwyczaj 0,3-0,6 ml do DNA wyizolowanego z 50-70 mg tkanki lub 107 komórek). Ten łagodny roztwór alkaliczny zapewnia całkowite rozpuszczenie osadu DNA. Wirować przy 12 000 × g przez 10 minut w celu usunięcia nierozpuszczalnego materiału i przenieść supernatant do nowej probówki.
Uwaga:
  • Lepki supernatant wskazuje na obecność DNA o wysokiej masie cząsteczkowej.
  • Rozmiar DNA będzie zależał od siły wywieranej podczas homogenizacji. Unikaj używania homogenizatora Polytron.
  • Próbki rozpuszczone w 8 mM NaOH mogą być przechowywane w temperaturze 2-8 °C przez noc. W przypadku długotrwałego przechowywania, należy dostosować wartość pH do zakresu od 7 do 8 i uzupełnić EDTA (końcowe stężenie 1 mM).
  • Aby określić stężenie DNA, należy pobrać porcję, rozcieńczyć wodą i zmierzyć A260.Dla dwuniciowego DNA, 1 jednostka A260/ml = 50 µg/ml.
  • Aby obliczyć liczbę komórek, należy przyjąć, że ilość DNA dla 106 diploidalnych komórek człowieka, szczura i myszy wynosi 7.1 µg, 6,5 µg i 5,8 µg, odpowiednio.
  • Typowa wydajność z tkanek (µg DNA/mg tkanki): wątroba, nerki, 3-4 µg; mięśnie szkieletowe, mózg i łożysko, 2-3 µg.
  • Typowa wydajność z hodowanych komórek ludzkich, szczurzych i mysich: 5-7 µg DNA/106 komórek.
Do amplifikacji DNA metodą PCR
Po rozpuszczeniu w 8 mM NaOH, dostosować do pH 8.4 za pomocą HEPES  (dodaj 86 µL 0,1 M HEPES, wolny kwas/ml roztworu DNA). Dodaj próbkę (zazwyczaj 0,1-1 µg) do mieszaniny PCR i postępuj zgodnie z protokołem PCR.
Trawienie DNA enzymami restrykcyjnymi
Dostosuj pH roztworu DNA do wartości potrzebnej do trawienia enzymami restrykcyjnymi za pomocą HEPES lub dializuj próbki wobec 1 mM EDTA, pH 7-8. Pozostawić trawienie enzymem restrykcyjnym na 3-24 godziny w optymalnych warunkach. Zaleca się stosowanie 3-5 jednostek enzymu na 1 µg DNA. Zazwyczaj 80-90% DNA jest trawione.
Izolacja białek
1. Wytrącić białka (patrz uwaga) z supernatantu fenol-etanol  (Izolacja DNA, krok 2) za pomocą 1.5 ml 2-propanolu na 1 ml odczynnika TRI użytego w Przygotowaniu próbki krok 1. Pozostaw próbki na co najmniej 10 minut w temperaturze pokojowej. Odwirować z prędkością 12 000 × g przez 10 minut w temperaturze 2-8 °C.
Uwaga: W przypadku niektórych próbek osad białka może być trudny do rozpuszczenia w 1% SDS (krok 3). Użyj tej alternatywnej procedury, aby rozwiązać ten problem:
  • Dializuj supernatant fenol-etanol wobec 3 zmian 0.1% SDS w temperaturze 2-8°C.
  • Wirować dializat z prędkością 10 000 × g przez 10 minut w temperaturze 2-8°C.
  • Przezroczysty supernatant zawiera białko, które jest odpowiednie do stosowania w procedurach Western blotting.
2. Odrzucić supernatant i przemyć osad 3 razy w 0.3 M chlorowodorku guanidyny do 95% roztworu etanolu, używając 2 ml na 1 ml odczynnika TRI użytego w Przygotowaniu próbki, kroku 1. Podczas każdego płukania, przechowuj próbki w roztworze płuczącym przez 20 minut w temperaturze pokojowej. Wirować przy 7 500 × g przez 5 minut w temperaturze 2-8 °C. Po 3 płukaniach dodać 2 ml 100% etanolu i  worteksować osad białkowy. Pozostawić na 20 minut w temperaturze pokojowej. Odwirować przy 7 500 × g przez 5 minut w temperaturze 2-8 °C.
Uwaga: Próbki białek zawieszone w 0.3 M chlorowodorku guanidyny w 95% roztworze etanolu lub 100% etanolu mogą być przechowywane przez 1 miesiąc w temperaturze 2-8°C lub 1 rok w temperaturze -20°C.
3. Osusz osad białkowy pod próżnią przez 5-10 minut. Rozpuścić osad w 1% SDS wspomagając się pracą tłoka mikropipety z końcówką w roztworze. Usunąć nierozpuszczalny materiał przez odwirowanie z prędkością 10 000 g przez 10 minut w temperaturze 2-8 °C. Przenieść supernatant do nowej probówki. Roztwór białka powinien być natychmiast użyty do Western blotting lub przechowywany w temperaturze -20 °C.
Poradnik rozwiązywania problemów
1. Izolacja RNA:
A. Niska wydajność może być spowodowana:
  • niekompletną homogenizacją lub lizą próbek.
  • końcowy osad RNA mógł nie zostać całkowicie rozpuszczony.
B. Jeśli stosunek A260 do A280 wynosi 1,65:
  • ilość próbki użytej do homogenizacji mogła być zbyt mała.
  • próbki mogły nie stać w temperaturze pokojowej przez 5 minut po homogenizacji.
  • mogło dojść do zanieczyszczenia fazy wodnej fazą fenolową.
  • końcowy osad RNA mógł nie zostać całkowicie rozpuszczony.
C. W przypadku degradacji RNA:
  • tkanki mogły nie zostać natychmiast przetworzone lub zamrożone po usunięciu ze zwierzęcia.
  • próbki użyte do izolacji lub wyizolowane preparaty RNA mogły być przechowywane w temperaturze -20 °C zamiast -70 °C, jak określono w procedurze.
  • komórki mogły zostać rozproszone przez trawienie trypsyną.
  • roztwory wodne lub probówki użyte do procedury mogły nie być wolne od RNAzy.
  • formaldehyd użyty do elektroforezy w żelu agarozowym mógł mieć wartość pH <3.5.
D. W przypadku zanieczyszczenia DNA:
  • objętość odczynnika użytego do homogenizacji próbki mogła być zbyt mała.
  • próbki użyte do izolacji mogły zawierać rozpuszczalniki organiczne (etanol, DMSO), silne bufory lub roztwór alkaliczny.
2. Izolacja DNA:
A. Niska wydajność może być spowodowana:
  • niekompletną homogenizacją lub lizą próbek.
  • końcowy osad DNA mógł nie zostać całkowicie rozpuszczony.
B. Jeśli stosunek A260 do A280 wynosi 1,70:
  • fenol mógł nie zostać wystarczająco usunięty z preparatu DNA. Spróbuj jeszcze raz przemyć osad DNA 0,1 M cytrynianem trójsodowym, 10% roztworem etanolu.
C.  Jeśli występuje degradacja DNA:
  • tkanki mogły nie zostać natychmiast przetworzone lub zamrożone po wyjęciu ze zwierzęcia.
  • próbki użyte do izolacji mogły być przechowywane w temperaturze -20 °C zamiast -70 °C, jak określono w procedurze.
  • próbki mogły być homogenizowane za pomocą Polytronu lub innego homogenizatora o dużej prędkości.
D.   Jeśli występuje zanieczyszczenie RNA:
  • mogło pozostać zbyt dużo fazy wodnej z fazą organiczną i interfazą.
  • osad DNA mógł nie zostać wystarczająco przemyty 0,1 M cytrynianem trójsodowym, 10% roztworem etanolu.
3. Izolacja białek:
A. Niska wydajność może być spowodowana:
  • niekompletną homogenizacją lub lizą próbek.
  • końcowy osad białka mógł nie zostać całkowicie rozpuszczony.
B. W przypadku degradacji białka:
  • tkanki mogły nie zostać natychmiast przetworzone lub zamrożone po usunięciu ze zwierzęcia.
C. Jeśli PAGE wykazuje deformację pasma:
  • osad białka mógł nie zostać wystarczająco wypłukany.
Dodatek
I.Izolacja poli-A+ RNA
Po wytrąceniu RNA 2-propanolem (Izolacja RNA, krok 1), rozpuścić osad w buforze wiążącym poli- A+ i przepuścić przez kolumnę celulozową oligo-dT w celu selektywnego usunięcia mRNA zgodnie z procedurą.A+ buforze wiążącym i przepuścić przez kolumnę celulozową oligo-dT w celu selektywnego usunięcia mRNA zgodnie z procedurą Aviva i Ledera.3
II.Wyizolowany RNA ma być użyty w RT-PCR
1. Modyfikacja procedury poprzez wykonanie dodatkowego etapu wirowania w początkowym  Przygotowanie próbki, krok 1B, uwaga c dodatkowo minimalizuje możliwość zanieczyszczenia DNA w RNA ekstrahowanym przez TRI Reagent LS.
2. Bardziej kompletne odparowanie etanolu jest wymagane, gdy próbki RNA mają być użyte w RT-PCR. Jest to szczególnie istotne w przypadku próbek o małej objętości (5-20 μL), które mogą zawierać stosunkowo wysoki poziom etanolu, jeśli nie zostaną odpowiednio wysuszone.
3.
Materiały
Loading
Referencje
1.
Chomczynski P. 1993. A reagent for the single-step simultaneous isolation of RNA, DNA and proteins from cell and tissue samples. Biotechniques. 15(3):536-7.
2.
Chomczynski P, Sacchi N. 1987. Single-step method of RNA isolation by acid guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform extraction. Analytical Biochemistry. 162(1):156-159. https://doi.org/10.1016/0003-2697(87)90021-2
3.
Aviv H, Leder P. 1972. Purification of Biologically Active Globin Messenger RNA by Chromatography on Oligothymidylic acid-Cellulose. Proceedings of the National Academy of Sciences. 69(6):1408-1412. https://doi.org/10.1073/pnas.69.6.1408
4.
Chomczynski P, Mackey K. 1995. Substitution of Chloroform by Bromochloropropane in the Single-Step Method of RNA Isolation. Analytical Biochemistry. 225(1):163-164. https://doi.org/10.1006/abio.1995.1126