Koktajle z inhibitorem proteazy
Nasza kompletna kolekcja koktajli z inhibitorami proteaz oferuje zróżnicowane portfolio, które zaspokaja różne potrzeby związane z próbkami.Specjalistyczne koktajle są dostępne dla różnych form próbek:
- Komórki bakteryjne
- Tkanki i komórki ssaków
- Tkanki i komórki roślinne
- Białka znakowane histyną (znakowane HIS).
Nasze portfolio obejmuje również koktajle inhibitorów proteaz, które są dostosowane do konkretnych zastosowań:
- Oferujemy koktajle dla klientów, którzy wymagają w swojej pracy koktajli inhibitorów proteaz wolnych od składników zwierzęcych (ACF).
- Oferujemy również jedyny w pełni kompatybilny ze spektrometrią mas koktajl inhibitora proteazy i fosfatazy na rynku, MSSAFE.
Nasze koktajle inhibitora proteazy zostały zoptymalizowane pod kątem utrzymania i zachowania funkcjonalności białka po lizie komórek i są dostępne w postaci proszku, roztworu lub tabletek. Informacje o składnikach naszych koktajli są dostępne w poniższej tabeli:
Dodatkowe zasoby