Liza i ekstrakcja białek
Podczas oczyszczania białek do badań funkcjonalnych lub strukturalnych, lub do przetwarzania przygotowawczego i produkcji, pierwszym krokiem jest zaburzenie komórek lub tkanek w celu uzyskania dostępu do docelowych białek. Liza komórek i solubilizacja białek są kluczem do skutecznej analizy i wydajnego przetwarzania. Wybór metody ekstrakcji może być enzymatyczny, chemiczny, mechaniczny lub kombinowany.
Nagrodzone kategorie
Zestawy do ekstrakcji białek, bufory do lizy komórek i odczynniki do solubilizacji białek z kultur bakterii, drożdży i owadów, a także kultur komórek roślin i ssaków oraz próbek tkanek.
Inhibitory proteaz i fosfataz oraz koktajle zapobiegające proteolizie i defosforylacji białek oraz zachowujące aktywny stan białek podczas lizy komórek, ekstrakcji białek i przygotowywania próbek.
Poznaj białka z precyzją: Poznaj zestawy do frakcjonowania subkomórkowego, wzbogacania białek i ekstrakcji różnych typów próbek w badaniach proteomicznych.
Odkryj wszechstronne detergenty biologiczne, środki powierzchniowo czynne do lizy, elektroforezy, WB, transfekcji, zastosowań badawczych. Dostępne opcje zgodne z REACH.
Dostępnych jest wiele metod rozbijania komórek i przygotowywania ich zawartości do analizy. Ogólnie rzecz biorąc, delikatne metody są stosowane, gdy próbka składa się z łatwo lizowanych komórek hodowlanych lub komórek krwi, podczas gdy bardziej energiczne metody są stosowane do rozbijania bardziej wytrzymałych komórek bakteryjnych lub roślinnych lub komórek ssaków osadzonych w tkance łącznej.
- Liza oparta na detergentach: Liza oparta na detergentach: Liza detergentowa jest delikatną metodą, która może być stosowana do komórek ssaków, komórek bakteryjnych, drożdży i roślin. Zawiesiny komórek są delikatnie odwirowywane i ponownie zawieszane w roztworze lizującym zawierającym detergenty, które powodują przerwanie błony komórkowej. Błony są rozpuszczane, co powoduje lizę komórek i uwolnienie ich zawartości. Detergenty mogą wymagać usunięcia, jeśli przeszkadzają w analizie lub produkcji.
- Liza przez zamrażanie i rozmrażanie: Metoda ta ma zastosowanie do zawiesin komórek ssaków lub bakterii. Zawiesina komórek jest szybko zamrażana przy użyciu ciekłego azotu. Próbka jest następnie rozmrażana i ponownie zawieszana przez pipetowanie lub delikatne worteksowanie w buforze lizującym, powtarzając proces kilka razy. Pomiędzy cyklami próbka jest odwirowywana, a supernatant zawierający rozpuszczalne białko jest zatrzymywany.
- Szok osmotyczny: Jest to bardzo delikatna metoda, która może być wystarczająca do lizy zawieszonych komórek ssaków lub bakterii bez użycia detergentu. Metoda ta, często połączona z rozerwaniem mechanicznym, polega na zmianie pożywki osmotycznej z wysokiej na niską i dobrze nadaje się do zastosowań, w których lizat ma być następnie frakcjonowany na składniki subkomórkowe.
- Ultrasonikacja: Ta metoda ekstrakcji białek jest najczęściej stosowana do zawiesin komórkowych. Komórki są rozbijane falami dźwiękowymi o wysokiej częstotliwości za pomocą sondy umieszczonej w próbce. Fale dźwiękowe generują obszar niskiego ciśnienia, powodując rozerwanie błon komórkowych.
- Metody mechaniczne: Białka mogą być ekstrahowane z komórek i tkanek przy użyciu różnych prymitywnych, ale skutecznych metod "kruszenia i mielenia". Na przykład, błony komórkowe mogą być rozbijane przez siły ścinające cieczy przy użyciu homogenizacji Dounce'a lub Pottera-Elvehjema. Tkanki mogą być homogenizowane przez siekanie lub mielenie w schłodzonym buforze przy użyciu blendera Waring lub homogenizatora Polytron® . Tkanki lub komórki można zamrozić w ciekłym azocie i zmielić na drobny proszek za pomocą moździerza i tłuczka z tlenkiem glinu lub piaskiem. Szybkie mieszanie komórek z drobnymi szklanymi kulkami rozbija ściany komórkowe, skuteczne w przypadku większości bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych.
- Trawienie enzymatyczne: Trawienie enzymatyczne: Metody enzymatyczne są często stosowane podczas ekstrakcji białek z bakterii, drożdży lub komórek eukariotycznych osadzonych w tkankach włóknistych, gdzie błony komórkowe są otoczone solidną strukturą ochronną. Enzymy lizy komórkowej lub koktajle, takie jak lizozym, mutanolizyna, metanolizyna, lizonaza i pronaza mogą być stosowane w połączeniu z enzymami trawiącymi tkanki (tj. kolagenazą, chondroitynazą, hialoronidazą) w celu rozpuszczenia lub rozbicia ścian komórkowych, powłok, kapsułek, kapsydów lub innych struktur, których nie można łatwo przeciąć samymi metodami mechanicznymi. Po trawieniu enzymatycznym może nastąpić homogenizacja, sonikacja lub energiczne worteksowanie w buforze lizującym.
Dodatkowo, ponieważ endogenne proteazy i fosfatazy mogą być uwalniane po rozbiciu komórek i degradować docelową cząsteczkę, próbka powinna być chroniona podczas rozbijania komórek i późniejszego oczyszczania przy użyciu inhibitory proteazy i fosfatazy, aby uniknąć niekontrolowanej utraty celu.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Na tej stronie znajduje się lista dziewięciu często zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących Benzonase® Nuclease.
- Na tej stronie opisano wytrącanie białek jako opcjonalny etap przygotowania próbki do elektroforezy 2-D z użyciem produktów Cytiva.
- Enzymes provide a non-mechanical method for cell lysis and protoplast preparation. It may seem like a simple process to throw in your enzyme, stick your tube in the water-bath and walk away, but what is actually going on in that process?
- This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
- Postępuj zgodnie z ustalonymi procedurami ekspresji białek rekombinowanych, wzrostu, indukcji i optymalizacji lizy komórek.
- Zobacz wszystkie (27)
Powiązane protokoły
- Protokół przygotowania próbki do lizy komórek i wydajnej ekstrakcji białek z hodowanych tkanek i komórek do późniejszego Western blottingu.
- Odczynnik TRI umożliwia jednoczesną izolację DNA, RNA i białek z wytycznymi dotyczącymi przygotowania próbek i rozwiązywania problemów.
- Jak izolować białka z ciał inkluzyjnych przy użyciu produktów Cytiva.
- Procedura bez detergentów jest zalecana do przygotowania białek jądrowych, aby uniknąć interferencji z wydajnością znakowania ekstrahowanych białek.
- Liberase™ TM Research Grade Protocol & Troubleshooting
- Zobacz wszystkie (19)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com