Kompletny przepływ pracy dla kompleksowej analizy terpenów z konopi indyjskich
Przebieg analizy terpenów w konopiach i marihuanie
Wprowadzenie: Analiza terpenów w marihuanie i konopiach
Terpeny to klasa związków odpowiedzialnych za aromat lub zapach kwiatów konopi. Poszukiwanie przez klientów konopi pożądanego aromatu lub efektu sprawia, że ważne jest określenie profilu terpenowego danej odmiany konopi. Zaproponowano, że terpeny wzmacniają właściwości terapeutyczne kannabinoidów poprzez tak zwany efekt otoczenia. Najbardziej rozpowszechnionym terpenem w konopiach indyjskich jest mircen. Mircen znany jest ze swojego ziemistego, piżmowego zapachu i występuje w wielu odmianach konopi. Oznaczanie ilościowe terpenów można przeprowadzić za pomocą technik takich jak chromatografia gazowa (GC) lub spektrometria mas.
Wobec braku aktualnych uniwersalnych wymogów regulacyjnych dotyczących testowania terpenów, niniejsza nota aplikacyjna ma służyć jako przewodnik dla klientów opracowujących własną analizę pożądanego terpenu. W niniejszym dokumencie proponujemy szybki i skuteczny sposób określenia profilu terpenowego kwiatów konopi lub konopi indyjskich przy użyciu prostej techniki przygotowania próbki opartej na ekstrakcji cieczą. Podejście to skraca czas przygotowania próbki, zużycie rozpuszczalnika i czas uzyskania wyników analitycznych. Ten schemat pracy analizuje 31 terpenów związanych z konopiami indyjskimi za pomocą GC/MS w trybie pełnego skanowania i wykorzystuje certyfikowane wzorce odniesienia. Tridekan jest używany jako wzorzec wewnętrzny, ponieważ nie występuje w próbkach i eluuje w środku chromatogramu. Widma pełnego skanowania mieszaniny wzorców referencyjnych, wzorców kalibracyjnych i próbek zostały przeszukane i dopasowane do biblioteki widm NIST GC/MS. Metodę można łatwo zmodyfikować i dostosować w celu uwzględnienia dodatkowych terpenów będących przedmiotem zainteresowania w celu ich identyfikacji i oznaczenia ilościowego przy użyciu tego samego podejścia.
Struktury chemiczne analitów terpenowych
Przygotowanie próbki i roztworu wzorca wewnętrznego
Instrukcje przygotowania ekstraktu z kwiatów konopi
Instrukcje przygotowania roztworów wzorców wewnętrznych
Instrukcje przygotowania roboczych roztworów wzorcowych
Schemat rozcieńczania standardowej krzywej kalibracyjnej
Warunki pracy urządzenia GC-MS
Warunki pracy spektrometru masowego
Chromatogram TIC mieszaniny wzorców terpenów
Wykrywanie i kalibracja
Wykrywanie i kalibracja α-pinenu metodą GC-MS
Nałożone EIC dziewięciu wzorców α-Pinenu
Trzy wstrzyknięcia 50 mg/ml wzorca α-pinenu
Krzywa kalibracji dla wzorców α-Pinenu od 0,75 µg/ml do 100 µg/ml
Wykrywanie i kalibracja kamfenu metodą GC-MS
Nałożone EIC dziewięciu standardów Camphene
Trzy wstrzyknięcia 50 mg/ml wzorca kamfenu
Krzywa kalibracji dla wzorców α-Terpinenu od 0,75 µg/ml do 100 µg/ml
Wykrywanie i kalibracja α-terpinenu metodą GC-MS
Nałożone EIC dziewięciu wzorców α-Terpinenu
Trzy wstrzyknięcia 50 mg/ml wzorca α-Terpinenu
Krzywa kalibracji dla wzorców α-Terpinenu od 0,75 µg/ml do 100 µg/ml
Powtarzalność odpowiedzi ISTD tridekanu
Nałożone chromatogramy EIC 9 wstrzyknięć tridekanu ISTD z krzywej kalibracyjnej
TIC wyekstrahowanej próbki konopi
Chromatogram wyekstrahowanego związku z próbki konopi
Ukierunkowana biblioteka MS utworzona z Cannabis Terpene CRM Mix A & B
Widmo MS piku przy 13,082 min α-humulenu
Wnioski
Opracowano szybką, wydajną i wysoce powtarzalną metodę analityczną do analizy ilościowej 31 terpenów związanych z konopiami indyjskimi przy użyciu GC-MS. Supelco® materiały eksploatacyjne do chromatografii, rozpuszczalniki, materiały eksploatacyjne, odczynniki analityczne i certyfikowane wzorce odniesienia w połączeniu z GC-MS zapewniają skuteczny sposób analizy produktów z konopi indyjskich pod kątem terpenów w celu spełnienia obecnych wymagań dotyczących etykietowania produktów z konopi indyjskich. Niskie poziomy kwantyfikacji wynoszące 0,75 µg/g (750ppb) są łatwe do osiągnięcia. Uzyskanie wszystkich materiałów eksploatacyjnych i odczynników od jednego dostawcy zapewnia również, że czas poświęcony na analizę i prowadzenie próbek jest dobrze wykorzystany, zamiast szukania wielu źródeł wymaganych materiałów analitycznych. Zastosowanie kolumny GC o wymiarach 20 m x 0,18 mm x 0,18 μM zapewnia najwyższą rozdzielczość chromatograficzną analitów terpenowych i ułatwia analizę dodatkowych analitów w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba.