Pochodna, hydroliza i analiza HPLC aminokwasów na kolumnach SUPELCOSIL™ i ASCENTIS®
Wprowadzenie
W wielu przypadkach dokładna znajomość ilości białek jest wymagana do zastosowań w chemii białek. Analiza aminokwasów umożliwia precyzyjne określenie ilości białka i dostarcza szczegółowych informacji dotyczących względnego składu aminokwasów i wolnych aminokwasów. Względny skład aminokwasowy daje charakterystyczny profil dla białek, który często jest wystarczający do identyfikacji białek i jest często wykorzystywany jako czynnik decydujący o wyborze proteaz do fragmentacji białek.
Procedura obejmuje następujące kroki:
- Hydroliza
- Separacja
- Detekcja
- Określanie ilościowe
Hydroliza
Hydroliza jest zwykle osiągana przy użyciu warunków kwaśnych. Standardową procedurą jest hydroliza w 6 M kwasie solnym (24 godziny, 110 °C). Standardowa procedura jest kompromisem pomiędzy wymaganym czasem i temperaturą. Wrażliwe aminokwasy (zwłaszcza tryptofan i cysteina) zostaną częściowo zniszczone. Hydroliza w fazie gazowej i dodanie innych kwasów (np. kwasu propionowego, TFA, kwasu metanosulfonowego) mogą być wykorzystane do skrócenia czasu hydrolizy i poprawy wydajności wrażliwych aminokwasów.
Separacja, wykrywanie i kwantyfikacja
Hydrolizowane próbki (aminokwasy) są derywatyzowane w celu czułego wykrywania, rozdzielane przez HPLC. Derywatyzacja postkolumnowa była typowa; jednak derywatyzacja przedkolumnowa zyskała na znaczeniu i może być osiągnięta dzięki szerszemu zakresowi odczynników do derywatyzacji. Zastosowanie wewnętrznych i zewnętrznych standardów ma kluczowe znaczenie.
Wybór kolumny jest krytycznym czynnikiem przy projektowaniu eksperymentów. Kolumny SUPELCOSIL™ i ASCENTIS® firmy Supelco są doskonałym wyborem, aby spełnić Twoje potrzeby w zakresie analizy aminokwasów.