Wskazówki i porady: Podejmowanie decyzji, które testy MILLIPLEX® są najlepsze dla Twoich badań i jakie materiały są wymagane
Zanim rozpoczniesz multipleksowanie przy użyciu zestawów MILLIPLEX®, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, aby wybrać najlepszy test MILLIPLEX® do swoich badań. Dowiedz się również, jakie materiały są wymagane do ukończenia pracy multipleksowej, ale nie są dostarczane z zestawami.
- Który test MILLIPLEX® jest najlepszy dla Twoich badań?
- Przełączanie z jednej platformy testowej na inną
- Lokalizowanie protokołów i dokumentów technicznych
- Wyszukiwanie interesujących analitów
- Wyszukiwanie publikacji powołujących się na konkretny panel/analit
- Wyznaczanie reakcji krzyżowej gatunków.Określanie reaktywności krzyżowej gatunków
- Projektowanie "konfigurowalnych" zestawów
- Projektowanie i zamawianie "konfigurowalnych" zestawów online
- Materiały wymagane do ukończenia procesów multipleksowania, ale niedostarczone
- Informacje o zapytaniach
Który test MILLIPLEX® jest najlepszy dla Twoich badań?
Znalezienie najlepszego testu MILLIPLEX® do badań zależy od różnych czynników, takich jak używana platforma, potrzebne anality, badane gatunki i inne. Poniżej znajduje się kilka wskazówek, które pomogą Ci znaleźć odpowiedni test.
Przełączanie z jednej platformy testowej na inną
Nasze testy multipleksowe i jednopleksowe dla tego samego analitu często (nie zawsze) wykorzystują te same pary przeciwciał i warunki.
- W testach porównawczych metod, podczas gdy wartości bezwzględne mogą nie być dokładnie takie same, wyniki są skorelowane. W związku z tym, podczas przełączania z jednej platformy testowej na inną, współczynnik korelacji może być używany podczas porównywania z danymi innej platformy.
- Prosimy skontaktować się z pomocą techniczną, aby uzyskać więcej informacji na temat współczynników korelacji.
Lokalizowanie protokołów i dokumentów technicznych
Aby zlokalizować protokoły i dokumenty techniczne dla określonego panelu MILLIPLEX®:
- Wyszukaj SigmaAldrich.com używając numeru katalogowego.
- Przewiń w dół do sekcji "Dokumentacja".
Ta sekcja będzie zawierać link do protokołu zestawu MILLIPLEX® i linki do informacji technicznych.
Wyszukiwanie interesujących analitów
Istnieją cztery proste metody wyszukiwania interesujących analitów:
- Użyj MILLIPLEX® Analyte Kit Finder. Wybierz interesujący Cię gatunek i obszar badań, a następnie wybierz anality.
- Odwiedź SigmaAldrich.com/milliplex, przewiń do "Produkty" i wpisz interesujący Cię analit w polu słowa kluczowego, aby odfiltrować odpowiednie zestawy MILLIPLEX®.
- Wyszukaj najnowsze wydanie Analyte Quarterly.
- Kontakt Wsparcie techniczne.
Możesz również zasubskrybować nasz Analyte Update newsletter, aby nigdy nie przegapić premiery nowego produktu.
Wyszukiwanie publikacji powołujących się na konkretny panel/analit
Aby znaleźć publikacje powołujące się na konkretny panel lub analit, skontaktuj się z wsparciem technicznym lub specjalistą ds. sprzedaży. Wiele z naszych paneli ma publikacje wymienione na stronach szczegółów produktu. Są one wymienione w sekcji "Peer Reviewed Papers" u dołu strony produktu.
Określanie reaktywności krzyżowej gatunków
Aby określić reaktywność krzyżową gatunków dla panelu lub analitu MILLIPLEX®:
- Dla podzbioru zestawów, patrz tabele w naszym Species Cross-Reactivity Tips & Tricks article.
- Kontakt Technical Support.
- W przypadku zestawów sygnalizacji komórkowej, weryfikujemy analitycznie testy z próbkami ludzkich komórek/hodowli tkanek. Zapewniamy jednak homologię gatunkową dla każdego analitu w tabeli na stronach szczegółów produktu dla każdego zestawu.
Projektowanie "konfigurowalnych" zestawów
Aby zaprojektować "konfigurowalny" zestaw MILLIPLEX®:
- Wybierz interesujący Cię panel: na przykład Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel A (Nr kat. Nr HCYTA-60K).
- Wybierz anality, które chcesz z tego panelu. Na przykład może być potrzebnych tylko pięć analitów: IL-2, IL-6, IL-10, GM-CSF i VEGF-A.
- Dodaj liczbę wybranych analitów do numeru katalogowego, na przykład HCYTA-60K-05, i wymień konkretne anality.
Projektowanie i zamawianie "konfigurowalnych" zestawów online
Aby zaprojektować i zamówić konfigurowalny zestaw MILLIPLEX® online:
Na stronie szczegółów produktu:
- Kliknij "Zaprojektuj i wyceń swój zestaw."
- Wybierz anality.
- Wybierz zestaw MILLIPLEX®. Niektóre zestawy wymagają wybrania typu próbki.
- Naciśnij "Kontynuuj", aby przejrzeć zamówienie i dostosować ilość. Możesz dodać niestandardowe wstępne mieszanie lub opakowanie oszczędzające miejsce, jeśli dotyczy.
- Wybierz "Dodaj do koszyka" i przejdź do kasy lub kontynuuj zakupy.
- Kliknij "Wyszukaj panele MILLIPLEX®".
- Wybierz interesujący Cię gatunek i obszar badań (opcjonalnie).
- Wybierz swoje anality.
- Wybierz zestaw MILLIPLEX® z wyników analitów. Niektóre zestawy wymagają wybrania typu próbki.
- Naciśnij "Kontynuuj", aby przejrzeć zamówienie i dostosować ilość. Możesz dodać niestandardowe wstępne mieszanie lub opakowanie oszczędzające miejsce, jeśli dotyczy.
- Wybierz "Dodaj do koszyka" i przejdź do kasy lub kontynuuj zakupy.
Materiały wymagane do wykonania przepływów pracy multipleksowania, ale niedostarczone
Przed rozpoczęciem przepływu pracy multipleksowania upewnij się, że masz wszystkie materiały wymagane do przeprowadzenia testu MILLIPLEX®.
Ogólny sprzęt laboratoryjny
- Regulowane pipety z końcówkami umożliwiającymi dozowanie od 5 µL do 1000 µL
- Pipety wielokanałowe umożliwiające dozowanie od 5 µL do 50 µL lub 25 µL.L do 50 µL lub 25 µL do 200 µL (Rysunek 1)
- Laboratoryjne mikser typu vortex
- Łaźnia wodna ultradźwiękowa (Branson® Ultrasonic Cleaner Model B200 lub równoważny)
- Nie należy używać sond sondy
- Orbitalna wytrząsarka do płytek miareczkowych
- Automatyczna myjka do kulek magnetycznych lub ręczny blok do separacji magnetycznej (taki jak BioTek® 405 Plate Washer)
Rysunek 1.Przykład pipety wielokanałowej do szybkiego pipetowania.
Platformy multipleksowe Luminex®
- Luminex® 200™, MAGPIX®, FLEXMAP 3D® lub xMAP® INTELLIFLEX, z oprogramowaniem analitycznym.
- Oprogramowanie Belysa® Immunoassay Curve Fitting Software jest również kompatybilne z tymi urządzeniami i oferuje łatwą analizę danych dla testów MILLIPLEX®.
- Płyn osłonowy (Luminex® 200™, FLEXMAP 3D®lub xMAP® INTELLIFLEX) lub płyn napędowy (instrument MAGPIX®).
- Płyn osłonowy PLUS lub płyn napędowy PLUS można zamówić bezpośrednio u nas:
- Przed otwarciem zestawu MILLIPLEX® należy sprawdzić urządzenie, aby upewnić się, że zostało prawidłowo skalibrowane i konserwowane.
- Wszystkie instrumenty Luminex® wykorzystujące technologię xMAP®, działające na oprogramowaniu xPONENT®, wymagają regularnej kalibracji i testów weryfikacji wydajności, aby zapewnić, że system działa poprawnie i zachowuje dokładność danych.
- Zestawy konserwacyjne dla urządzeń Luminex® są dostępne bezpośrednio u nas:
W przypadku pytań lub problemów z instrumentami Luminex® należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Luminex®:
Telefon: 512-381-4397 Bezpłatny: 1-877-785-2323
Email: support@luminexcorp.com
Myjki do perełek
Myjka do perełek (automatyczna lub ręczna):
- Zautomatyzowane magnetyczne myjki do perełek:
- Ręczne bloki separatora magnetycznego:
Rysunek 2.Automatyczny dozownik odczynników BioTek® MultiFlo™ FX.
W przypadku pytań lub problemów z myjkami BioTek® należy skontaktować się z działem pomocy technicznej BioTek® :
- W Ameryce Północnej: (800) 242-4685
- Za granicą U.S.: (802) 655-4740
- Email: TAC@biotek.com
Odwiedź stronę wsparcia technicznego, aby znaleźć regionalny zespół wsparcia technicznego lub skontaktować się ze specjalistą ds. sprzedaży.
Request Information
Chcesz dowiedzieć się więcej o testach multipleksowych MILLIPLEX®? Sprawdź nasze FAQ lub wypełnij formularz klikając na poniższy przycisk.
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.