HCYTA-60K
MILLIPLEX® Panel A ludzkich cytokin/hemokin/czynników wzrostu - multipleksowy test immunologiczny
Synonim(y):
Luminex® test immunologiczny na ludzkie cytokiny, Panel ludzkich cytokin Millipore, Zestaw multipleksowy ludzkich cytokin
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócreaktywność gatunkowa
human
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
metody
multiplexing: suitable
moc wejściowa
cell culture supernatant(s)
plasma
serum
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Cytokiny to immunomodulujące polipeptydy, które odgrywają kluczową rolę zarówno w adaptacyjnych, jak i wrodzonych reakcjach immunologicznych. "Cytokina" to ogólny termin stosowany w odniesieniu do zróżnicowanej grupy rozpuszczalnych białek i peptydów, które działają jako regulatory zarówno w warunkach prawidłowych, jak i patologicznych, modulując czynności funkcjonalne poszczególnych komórek i tkanek. Białka te pośredniczą również w bezpośrednich interakcjach między komórkami i regulują procesy zachodzące w środowisku pozakomórkowym. Cytokiny różnią się od hormonów tym, że działają na szersze spektrum komórek docelowych. Grupa białek cytokinowych obejmuje limfokiny, interferony, czynniki stymulujące kolonie i chemokiny. Czynniki wzrostu są zaangażowane w stymulację przeżycia komórek docelowych, proliferację, różnicowanie z wpływem na angiogenezę, waskulogenezę, migrację komórek, apoptozę, gojenie się ran i embriogenezę.Badania nad cytokinami, chemokinami i czynnikami wzrostu odgrywają znaczącą rolę w osiągnięciu głębszego zrozumienia układu odpornościowego i jego wieloaspektowej odpowiedzi na większość antygenów, zwłaszcza tych, które składają się na proces zapalny i stany chorobowe, takie jak choroby zakaźne, choroba zwyrodnieniowa stawów, choroby układu oddechowego, IBD, posocznica, reakcje alergiczne, a także choroby neurologiczne, metaboliczne i sercowo-naczyniowe, a nawet rak. MILLIPLEX® oferuje najszerszy wybór analitów w szerokim zakresie stanów chorobowych i gatunków. Po zidentyfikowaniu interesujących analitów można polegać na jakości, którą wbudowujemy w każdy zestaw, aby uzyskać wyniki, którym można zaufać. Oprócz cech testu wymienionych w protokole, inne kryteria wydajności oceniane podczas procesu weryfikacji obejmują: reaktywność krzyżową, liniowość rozcieńczenia, stabilność zestawu i zachowanie próbki (np. wykrywalność i stabilność). Każdy panel i zestaw MILLIPLEX® obejmuje: Kontrole jakości (QC) w celu zakwalifikowania wydajności testu Porównanie partii standardowej (kalibratora) i QC z partią referencyjną w celu zapewnienia spójności między partiami Zoptymalizowana matryca surowicy naśladująca natywne środowisko analitu w próbkach surowicy i osocza Koktajle przeciwciał wykrywających zaprojektowane w celu uzyskania spójnych profili analitu w panelu Ponadto każdy panel i zestaw spełnia rygorystyczne kryteria produkcyjne w celu zapewnienia powtarzalności między partiami. Panel MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel A umożliwia skupienie się na terapeutycznym potencjale cytokin i modulacji ekspresji cytokin. W połączeniu z platformą Luminex® xMAP w formacie kulek magnetycznych, otrzymujesz zaletę idealnej szybkości i czułości, umożliwiając ilościowe multipleksowe wykrywanie dziesiątek analitów jednocześnie, co może znacznie poprawić wydajność.
Zastosowanie
Jednoczesna analiza do 48 biomarkerów wielu cytokin, chemokin i czynników wzrostu w próbkach ludzkiej surowicy, osocza i hodowli komórkowych za pomocą testów multipleksowych opartych na kulkach z wykorzystaniem technologii Luminex. Jest to test inkubowany przez noc lub dwie godziny.Test ten wymaga 25 μL czystego osocza lub surowicy (rozcieńczenie 1:100 dla RANTES) lub 25 μL supernatantu hodowli komórkowej na studzienkę. Zestaw ten może być stosowany do analizy dowolnego lub wszystkich analitów panelu A ludzkich cytokin/hemokin/czynników wzrostu w próbkach ludzkich tkanek/lizatów komórkowych i supernatantu hodowli oraz w próbkach surowicy lub osocza.RANTES nie może być łączony z innymi cytokinami w tym panelu ze względu na wymagane rozcieńczenie 1:100 próbek osocza/surowicy.Dostępne anality:sCD40L;EGF;Eotaxin;FGF-2;Flt-3 ligand;Fractalkine;G-CSF;GM-CSF;GROα;IFNα2;IFNγ;IL-1α;IL-1β;IL-1ra;IL-2;IL-3;IL-4;IL-5;IL-6;IL-7;IL-8;IL-9;IL-10;IL-12 (p40);IL-12 (p70);IL-13;IL-15;IL-17A;IL-17E/IL-25;IL-17F;IL-18;IL-22;IL-27;IP-10;MCP-1;MCP-3;M-CSF;MDC (CCL22);MIG;MIP-1α;MIP-1β;PDGF-AA;PDGF-AB/BB;RANTES;TGFα;TNFα;TNFβ;VEGF-A
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Opakowanie
Płytka 96-dołkowa
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract