Belysa® Oprogramowanie do dopasowywania krzywej testu immunologicznego
Belysa® Immunoassay Curve Fitting Software
Niezależnie od tego, czy chodzi o testy multipleksowe Luminex®, zestawy SMC® czy testy ELISA, oprogramowanie Belysa® Immunoassay Curve Fitting Software zostało zaprojektowane w celu zapewnienia pewności danych. Nasze oprogramowanie do analizy Belysa® zapewnia możliwość dopasowania krzywej do plików wyjściowych .csv z platform Luminex® xMAP®, takich jak xMAP® INTELLIFLEX, Luminex® 200™, FLEXMAP 3D® i MAGPIX® , a także ultraczułego analizatora SMCxPRO® .
Zaprojektowane z wykorzystaniem aktualnych metod i zasad, łatwe w użyciu oprogramowanie Belysa® zapewnia środowisko do odpowiedniego dopasowania danych w oparciu o indywidualne krzywe standardowe w multipleksowym teście immunologicznym, wskaźniki higieny danych w celu zwiększenia integralności eksperymentalnej i odtwarzalności oraz przyjazne dla użytkownika narzędzie do oceny danych przed wykorzystaniem ich do modelowania wyników biologicznych.
- Łatwa wizualizacja standardowych krzywych
- Szybkie testowanie równoległości pomiędzy różnymi testami immunologicznymi.Szybkie testowanie równoległości między różnymi przebiegami i porównywanie krzywych standardowych
- Belysa® Analysis Software Version 1.2 Key Features
- Wymagania systemowe
Zaprenumeruj biuletyny Analyte Update i Analyte Quarterly
Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami w badaniach testów immunologicznych i naszą najnowszą ofertą produktów poprzez zaprenumeruj nasz biuletyn Analyte Update lub zapoznaj się z naszą aktualną ofertą testów immunologicznych w Analyte Quarterly.
Łatwa wizualizacja krzywych wzorcowych
Oprogramowanie analityczne Belysa® wyświetla dane pojedyncze i multipleksowe, które umożliwiają użytkownikowi natychmiastową wizualizację krzywej wzorcowej i rozkładu punktów wzorcowych, kontroli i próbek. Dalsze informacje, pochodzące z krzywej, są dostarczane wraz z opcją ponownego dopasowania krzywych za pomocą algorytmów oprogramowania Belysa®. Zmiany w interpolowanych danych są natychmiast ponownie obliczane po optymalizacji (np. równanie nachylenia, dolna granica oznaczalności (LLOQ) lub zgłoszone wartości próbek).
Dodatkowo szczegółowy widok w oprogramowaniu umożliwia obserwację parametrów dołka testowego. Dwa zestawy identyfikatorów pozwalają użytkownikom zwrócić uwagę na potencjalne odchylenie, ostrzeżenie dla reguł zdefiniowanych przez oprogramowanie, takich jak próbki niewykrywalne (ND) lub parametry zdefiniowane przez użytkownika (np. % odzysku).
Rysunek 1.Łatwa wizualizacja krzywych wzorcowych za pomocą oprogramowania Belysa®.
Szybkie testowanie równoległości między różnymi przebiegami i porównywanie krzywych standardowych
Dla badaczy, którzy chcą porównać krzywe standardowe, oprogramowanie Belysa® zapewnia opcję testowania matematycznej równoległości między różnymi przebiegami tego samego testu. Zakłada się, że jeśli krzywe są podobne, to próbki będą raportować podobnie, jeśli zostaną uwzględnione w innym teście. Dla tych, którzy chcą zbadać spójność materiału testowego w porównaniu z wersją standardową, dostępna jest również druga metryka względnej siły działania.
Co więcej, oprogramowanie Belysa® oferuje opcję wizualizacji krzywych równoległych z danymi multipleksowymi i pozwala użytkownikowi szybko zobaczyć związek między krzywymi. Obliczona wartość dla tej funkcji jest wygodnie prezentowana w dolnym oknie i raportowana, zarówno graficznie, jak i numerycznie, w pliku wyjściowym.
Podsumowując, te funkcje zapewniane przez oprogramowanie Belysa® pomagają badaczom w ich zdolności do zbadania każdego pojedynczego testu i potwierdzenia, że został on pomyślnie wykonany. Jeśli test jest wykonywany jako część badania wielopłytkowego lub podłużnego, nasze oprogramowanie Belysa® pozwala potwierdzić spójność metody i że wygenerowane dane są wolne od odchyleń eksperymentalnych, które mogą mieć wpływ na wyniki końcowe.
Rysunek 2. Bez wysiłku testuj równoległość i krzywe standardowe za pomocą narzędzi do analizy danych Belysa®.
BELYSA® OPROGRAMOWANIE DO ANALIZ WERSJA 1.2 KLUCZOWE CECHY
- Optymalizacja dopasowania krzywej (4pl, 5pl, liniowa, konkurencyjna, sześcienna splajn)
- Widoki pojedynczych i wielu analiz
- Solidne funkcje automatycznego flagowania i higieny danych
- Analiza względnej siły działania dla wielu krzywych porównawczych
- Nowoczesny wygląd
- Elastyczny mechanizm licencjonowania. Klucz aktywacyjny otwiera dowolną kopię.
Wymagania systemowe
- PC z:
o Microsoft Windows 10 lub nowszy
o macOS - Wolny port USB
- Klucz aktywacyjny licencji Belysa®. klucz aktywacyjny licencji
Zapoznaj się z unikalnymi sposobami bliższego przyjrzenia się generowanym danym dzięki nagranym webinariom, notom aplikacyjnym, artykułom technicznym i nie tylko.