Merck
Strona głównaProduktySprzęt laboratoryjnySzkiełka mikroskopowe i komory
Szkiełka mikroskopowe i komory
Analiza mikroskopii świetlnej i elektronowej próbek biologicznych wymaga spójnych odczynników i materiałów eksploatacyjnych, aby zapewnić, że analizowane komórki i tkanki mają ograniczone artefakty przetwarzania i oglądania. Oferujemy szeroki wybór odczynników do mikroskopii, szkiełek i szkiełek nakrywkowychnarzędzi oraz szklanki dla laboratoriów badawczych i klinicznych od Corning®, BRAND®, PELCO® i innych niezawodnych marek. Oferujemy również szeroki wybór technologii Grace Bio-Labs' microarray w tym ONCYTE® AVID™, NOVA™ i SuperNOVA™.SuperNOVA™ mikroporowate szkiełka powlekane nitrocelulozą oraz Coverwell™ & Culturewell™ komory inkubacyjne między innymi.  
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Szkiełka nakrywkowe na szkiełka mikroskopowe
Właściwe szkiełko nakrywkowe o odpowiednim rozmiarze i grubości jest niezbędne do zapewnienia optymalnych warunków oglądania slajdów. Wybierz z naszej szerokiej gamy szkiełek nakrywkowych w oparciu o kształt, rozmiar i grubość.
Slajdy mikroskopowe
Nasze kompletne portfolio Slajdy mikroskopowe dostępne w różnych rozmiarach i kodach kolorów oferują spójność i wysoką przejrzystość optyczną. Posiadamy pełną gamę rozmiarów z różnymi opcjami, w tym szkiełka gładkie, matowe, podwójnie matowe, kolorowe, o zaokrąglonych krawędziach, o szlifowanych krawędziach, o ściętych krawędziach i wgłębieniach do użytku w laboratorium klinicznym lub w zastosowaniach badawczych. Nasza oferta obejmuje również siatki do szkiełek mikroskopowych i szerokie pudełka do przechowywania szkiełek z przesuwanymi zatrzaskami, które wspierają analizy i organizują materiał.
Szkło do barwienia
Oferujemy szeroką gamę szkieł do barwienia dla konkretnych potrzeb barwienia komórek lub tkanek, od slajdy do małych studzienek do korytek i tacek do barwienia, które umożliwiają wygodne i równomierne barwienie. Do barwienia większych objętości oferujemy również pełną gamę Słoiczki do barwienia Heaton Coplin w rozmiarach od 5 do 50 stojaków na szkiełka z pokrywkami.
Narzędzia mikroskopowe dla wydajności i komfortu
Precyzyjne i niezawodne narzędzia mogą znacznie poprawić wydajność pracy mikroskopowej. Oferujemy szeroką gamę precyzyjnych pęset i szczypce z różnych materiałów i o różnych kształtach do manipulowania próbkami i szkiełkami nakrywkowymi, a także długopisy PAP do barwienia immunologicznego szkiełek. Portfolio obejmuje również slide spinners z wejściami 110 V i 230 V umożliwiającymi szybkie suszenie. Nasze pudełka na slajdy i opakowania na slajdy są zaprojektowane w różnych rozmiarach, umożliwiając bezpieczne przechowywanie i wysyłkę slajdów. Na długie sesje przy stole do slajdów oferujemy nawet silikonowe maty laboratoryjne w różnych kolorach, które amortyzują stopy.
Powierzchnie do mikromacierzy
Oferujemy wybór zoptymalizowanych powierzchni do tworzenia mikromacierzy, takich jak Corning® Epoxide, UltraGAPS™ i GAPS™ II, a także szkiełka powlekane Grace Bio-Labs ONCYTE® AVID™, NOVA™, i SuperNOVA™mikroporowate szkiełka powlekane nitrocelulozą do testów wiązania antygenów lub przeciwciał, wiązania lizatów komórek lub tkanek, wiązania glikoprotein i peptydów.Grace Bio-Labs ProPlate® Multi-Array Slide System integruje technologię matryc mikroskopowych z automatycznym przetwarzaniem płytek mikrotitracyjnych. Poszczególne moduły mieszczą się na tacy o standardowej powierzchni płytki do mikromiareczkowania.
Zasoby do mikroskopii elektronowej
Zapewniamy niezbędne materiały i narzędzia wymagane do skaningowej lub transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Nasza kolekcja obejmuje formy do osadzania próbek, szklane paski do wykonywania cienkich lub grubych przekrojów noży oraz uchwyty do próbek dla kluczowych instrumentów. Oferujemy szeroką gamę siatek miedzianych, niklowych i złotych, markerów do siatek i pudełek do przechowywania siatek niezbędnych w transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Nasze Filmy do mikroskopii elektronowej Carestream® są przeznaczone do tworzenia wysokiej jakości fotomikrografów EM.
Imaging & Perfusion Chambers
Podkładki do obrazowania Grace Bio-Labs idealnie nadają się do barwienia komórek i tkanek, mikroskopii o wysokiej rozdzielczości, immunohistochemii i zastosowań poklatkowych na żywych komórkach. Marki takie jak Komory do obrazowania CoverWell™ zostały zaprojektowane w celu stabilizacji i wsparcia grubych i swobodnie pływających próbek do mikroskopii konfokalnej i obrazowania. Komory MultiSlip™ i SecureSlip™ dają pewność, że próbka pozostanie odizolowana podczas hodowli komórkowej, immunofluorescencji lub barwienia.