Histologia / histopatologia
Histologia w diagnostyce klinicznej
Histologia to dziedzina biologii i medycyny zajmująca się wyjaśnianiem struktury, funkcji i stanów chorobowych tkanek. Podstawowe techniki histologii obejmują wykorzystanie różnych barwników chemicznych do badania próbek tkanek, począwszy od organizmów jednokomórkowych, roślin, grzybów i zwierząt, które są zoptymalizowane pod kątem unikalnych celów. Histopatologia obejmuje kliniczne zastosowanie metod histologicznych do badania chorych komórek i tkanek w celu analizy diagnostycznej lub prognostycznej różnych schorzeń, takich jak rak i choroby wielonarządowe. Jest również wykorzystywana do identyfikacji patogenów, takich jak bakterie, grzyby i pasożyty, wskazując na obecność niektórych metali ciężkich i innych toksyn.
Nagrodzone kategorie
Oferujemy kompletny wybór odczynników do mikroskopii, narzędzi i szkła do badań naukowych i klinicznych analiz laboratoryjnych firm Corning®, BRAND®, PELCO® i innych niezawodnych marek specjalistycznych.
Systemy Milli-Q® oferują innowacyjne technologie oczyszczania wody zaprojektowane...
Pomimo rosnącego wykorzystania technik immunoznakowania przeciwciał w badaniach i medycynie, diagnostyka kliniczna pozostaje w dużej mierze skoncentrowana na analizie opartej na dobrze ugruntowanych plamach i barwnikach sklasyfikowanych jako rutynowe, różnicujące i specjalne. Rutynowe barwienia, takie jak H&E, są stosowane jako wszechobecne barwienia tła. Barwniki różnicujące obejmują kombinacje barwników i kontrbarwników w celu ujawnienia większej ilości szczegółów anatomicznych. Barwienia specjalne są stosowane w bardziej szczegółowych analizach, w których konieczne jest rozróżnienie blisko spokrewnionych typów komórek. Chociaż niektóre standardowe protokoły mają ponad 100 lat, barwienie histologiczne jest dynamiczną i rozwijającą się dziedziną.
Barwienie w histopatologii
Liczne techniki barwienia zostały początkowo opracowane w sposób empiryczny do analizy skrawków tkanek. Następnie opracowano najbardziej specyficzne mieszaniny barwiące do barwienia i rozpoznawania jąder komórkowych, cytoplazmy, składników wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych.
Klasyczne techniki, takie jak barwienie H&E i Fuchsin, są odpowiednie dla większości diagnoz (90-95%), jednak niektóre diagnozy wymagają dodatkowych metod barwienia różnicowego. Te specjalne metody (np. Wright-Giemsa, barwienie Schiffa) umożliwiają ocenę dodatkowych kryteriów morfologicznych i właściwości funkcjonalnych, ostatecznie czyniąc ostateczną diagnozę bardziej wiarygodną. Dodatkowe techniki są obecnie wykorzystywane do rozszerzenia analizy histopatologicznej, w tym metod immunohistochemicznych, hybrydyzacji DNA, fluorescencji in situ hybrydyzacji, PCR i cytometrii przepływowej.
Znaczenie standaryzowanego barwienia histologicznego
Cytologia diagnostyczna, histologia i immunohistochemia opierają się na wiązaniu barwnika, barwnika lub sondy immunologicznej z kluczowymi strukturami chemicznymi komórek i/lub tkanek, które wskazują na architekturę komórkową lub stan patologiczny. W związku z tym zachowanie struktury tkanki i przepuszczalność mają kluczowe znaczenie dla spójnego i niezawodnego barwienia. Na skuteczność barwienia może mieć wpływ rodzaj i czas utrwalania tkanki, grubość tkanki, temperatura i dostępność celu. Laboratoria histopatologiczne zazwyczaj wykorzystują standardowe protokoły utrwalania i barwienia z ostrożnym zarządzaniem odczynnikami w celu zminimalizowania artefaktów, wysokiego tła i wyników fałszywie dodatnich. Co więcej, analiza tkanki poprzez późniejsze barwienie, immunoprobowanie lub techniki molekularne zależy od początkowej konserwacji i postępowania z próbkami zgodnie z ustalonymi protokołami.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Barwniki grzybicze pozostają ważnym narzędziem w arsenale diagnostycznym laboratorium histologicznego do identyfikacji mikroorganizmów zakaźnych.
- Wirowanie w gradiencie CsCl oddziela RNA od DNA; wyjaśniono techniki wirowania różnicowego i w gradiencie gęstości.
- Immunohistochemistry (IHC) represents an indispensable tool in cancer diagnostics.
- Article discussing fatty tissue fixation using microwave technology in hematology and histology research.
- Combined UCHL-1/PASH Staining in the Diagnosis of Renal Transplant Rejection article.
- Zobacz wszystkie (8)
Powiązane protokoły
- Właściwe techniki czyszczenia szkła laboratoryjnego mają kluczowe znaczenie dla uzyskania wysokiej jakości wyników eksperymentów i badań.
- Protokół testu do kolorymetrycznego wykrywania hydroksyproliny w próbkach biologicznych przy użyciu zestawu testowego Hydroxypoline.
- Niniejszy przewodnik rozwiązywania problemów odnosi się do najczęstszych źródeł błędów zaobserwowanych podczas korzystania z Histopaque, ale nie ma być wyczerpującą listą.
- Procedura bez detergentów jest zalecana do przygotowania białek jądrowych, aby uniknąć interferencji z wydajnością znakowania ekstrahowanych białek.
- Alcian Blue - H&E - Metanil Yellow Stain for Diagnosing Barrett's Esophagus. Barrett's esophagus is a condition that can lead to adenocarcinoma.
- Zobacz wszystkie (10)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com