Chłodziarki i zamrażarki
Niezawodny sprzęt laboratoryjny jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu w każdej nowoczesnej placówce badawczej. Oferujemy asortyment wag, wirówek, młynków, homogenizatorów, mieszadeł laboratoryjnych i opcji mieszania dla potrzeb sprzętu naukowego i narzędzi laboratoryjnych. Ponadto jesteśmy dumnymi partnerami i dystrybutorami rozwiązań chłodniczych B Medical Systems. Chłodziarki i zamrażarki B Medical Systems oferują szereg opcji przechowywania w niskich temperaturach, w tym +5°C, -41°C/-32°C i -82°C. Zapoznaj się ze wszystkimi opcjami naszego sprzętu laboratoryjnego i odkryj, w jaki sposób te najwyższej jakości rozwiązania są odpowiednie dla badaczy i naukowców w aptekach, szpitalach, farmaceutykach i laboratoriach badawczych.
Lodówki laboratoryjne
B Medical Systems | L Range
Lodówki laboratoryjne to urządzenia przeznaczone do bezpiecznego przechowywania próbek, próbek, kultur i innych preparatów laboratoryjnych w niskich temperaturach od +4 °C do +15 °C z wieloma funkcjami bezpieczeństwa opracowanymi w wyniku 40 lat doświadczenia w technologii chłodzenia.
Zamrażarki laboratoryjne
B Medical Systems | F Range
Zamrażarki laboratoryjne to urządzenia przeznaczone do przechowywania produktów laboratoryjnych, próbek, materiałów testowych, chemikaliów lub odczynników w temperaturach poniżej -20 °C, opracowane w wyniku 40 lat doświadczenia w technologii chłodniczej.
Ultra Low Freezers
B Medical Systems | U Range
Ultra Low Freezers to urządzenia przeznaczone do przechowywania składników krwi i osocza krwi, ludzkich komórek, tkanek i innych próbek laboratoryjnych w ultra niskich temperaturach do -86 °C. Modele U odzwierciedlają najwyższe i najbardziej bezkompromisowe wymagania z najnowocześniejszą technologią i oszczędnością. System chłodzenia jest optymalnie zaprojektowany pod względem zużycia energii, a także wytwarzania ciepła odpadowego i hałasu. Standardowa nastawa fabryczna wynosi -82 °C, temperatura jest regulowana w zakresie od -40 °C do -86 °C.
Systemy transportowe
B Medical Systems | MT Range
Systemy transportowe to urządzenia przeznaczone do bezpiecznego transportu krwi lub innych składników krwi. Gama modeli MT składa się z pięciu pasywnych systemów transportowych. Systemy transportowe B Medical Systems są idealne do intensywnego użytkowania w wielu zastosowaniach transportowych, nawet w trudnych warunkach klimatycznych. Modele MT są zgodne z europejską umową dotyczącą międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), kolejowego (RID), morskiego (IMDG) oraz z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi transportu lotniczego (ICAO-TI / IATA-DGR).
Dla wszystkich pasywnych skrzyń transportowych opcjonalnie dostępne są eutektyczne systemy chłodzenia (-32 °C, +4 °C, +2 2 °C i +37 °C)*.