Z688738
Nunc® 96 DeepWell™ plate, non-treated
1.0 mL/well, sterile, clear, 32/cs
Synonim(y):
96 deepwell culture plate, 96 deepwell plate
About This Item
Materiały
polystyrene
round clear wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
case of 32 ea (internal packs of 4)
producent / nazwa handlowa
Nunc 278606
pojemność
1.0 mL
1 mL
płytka dł. × szer. × wys.
128 mm × 86 mm × 41 mm
rozmiar
96 wells
maksymalna pojemność dołka
900 μm
pojemność robocza
0.9 mL
kolor
clear
przydatność
suitable for (sample collection, storage, and combinational chemistry library applications)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
- Round bottom wells
- Alpha-numeric grid for quick sample identification
- Sealable with well caps and sealing tape
Informacje prawne
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc® 96 DeepWell™ plate, non-treated
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)