Merck
Z688711
Nunc® 96 DeepWell plate, non-treated
size 96 wells, round clear wells, non-treated surface, non-sterile, case of 32 ea
Synonim(y):
96 deepwell culture plate, 96 deepwell plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Pozwól nam pomóc
Materiały
polystyrene
round clear wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
case of 32 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 278605
pojemność
1.0 mL
1 mL
płytka dł. × szer. × wys.
128 mm × 86 mm × 41 mm
rozmiar
96 wells
maksymalna pojemność dołka
900 μm
pojemność robocza
0.9 mL
kolor
clear
przydatność
suitable for (sample collection, storage, and combinational chemistry library applications)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Nunc 96 DeepWell plates are easy to use with automatic sample handling instruments, and are ideal for sample collection, storage, and combinational chemistry library applications.
  • Round bottom wells
  • Alpha-numeric grid for quick sample identification
  • Sealable with well caps and sealing tape
Informacje prawne
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)