Merck
Z617636
Greiner dishes
petri dish, 94 x 16 mm, triple vented
Synonim(y):
naczynia do hodowli komórkowych, szalki Petriego
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.14
Pozwól nam pomóc
Materiały
polystyrene
round
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
case of 480 ea (24 x packs of 20)
producent / nazwa handlowa
Greiner 633180
pojemność
80 mL
śr. × wys.
94 mm × 16 mm
powierzchnia
58 cm2
pojemność robocza
15-16 mL
przydatność
suitable for (bacteriological applications)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
  • Naczynia Greiner są wykonane z wysokiej jakości przezroczystego polistyrenu.
  • Naczynia zapewniają wolne od zniekształceń powierzchnie optyczne ułatwiające oglądanie pod mikroskopem i nadają się do wszystkich zastosowań bakteriologicznych.
  • Produkowane w kontrolowanych warunkach o niskim obciążeniu biologicznym, zapewniających spełnienie wszystkich ogólnych norm i wymagań bakteriologicznych.
  • Wentylowana konstrukcja umożliwia łatwą wymianę gazową.
  • Możliwość sztaplowania zapewnia wygodną oszczędność miejsca.
Greiner petri dishes afford distortion-free optical surfaces for easy microscope viewing and are suitable for all bacteriological uses. These petri dishes are manufactured under controlled low bioburden conditions ensuring all general bacteriological standards and requirements are met.
Informacje prawne
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner dishes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)