SRP3253
SDF-1 beta from rat
≥95%(SDS-PAGE & HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized, suitable for cell culture
Synonim(y):
CXCL12, PBSF, Stromal-Cell Derived Factor-1
About This Item
Product Name
SDF-1 beta from rat, recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
rat
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
100.0-200.0 ng/mL
masa cząsteczkowa
8.4 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
yellow-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
rat ... CXCL12(24772)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)