CLS430917
Corning® microcentrifuge tubes with screw cap
2.0 mL microcentrifuge tube, polypropylene, w/ unattached rim seal screw cap, sterile, natural, 500/cs
Synonim(y):
centrifuge tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes, screw cap microcentrifuge tubes
About This Item
Materiały
conical bottom tube
natural polypropylene tube
screw top cap
opis
O-ring (no)
sterylność
sterile
Właściwości
disposable
self-standing conical bottom
opakowanie
pack of 50
case of 500
producent / nazwa handlowa
Corning 430917
Parametry
20000 × g max. RCF
śr. korka
12.7 mm
pojemność
2.0 mL
śr. zewn. probówki
10.7 mm
kolor
natural
dopasowywanie
cap (screw cap)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- 2 mL polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight secure seal
- Unattached rim seal cap
- Withstands a maximum RCF of 20,000xg
- Sterile
- Maximum RCF is 20,000
- No marking spot
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)