Badania metabolomiczne
Metabolomika to kompleksowe badanie metabolitów, czyli drobnocząsteczkowych substratów, półproduktów i produktów metabolizmu w komórkach, płynach biologicznych, tkankach lub organizmach. Te unikalne chemiczne odciski palców są pozostawiane przez procesy komórkowe. Badania metabolomiczne zapewniają biochemiczne streszczenie systemu biologicznego i fizjologiczny wpływ choroby, odżywiania, terapii lub modyfikacji genetycznych na organizm.
Nagrodzone kategorie
Zapoznaj się z wysokiej jakości lipidami, które wspierają innowacje w lipidomice, dostarczaniu leków i...
Oferujemy szeroką gamę zestawów do oznaczania metabolizmu do wygodnej i niezawodnej analizy metabolitów i enzymów do wszystkich zastosowań badawczych.
Dostarczamy małocząsteczkowe biblioteki metabolitów i zestawy z szerokim zakresem podstawowych związków metabolitów obejmujących kluczowe szlaki metaboliczne do badań metabolomicznych.
Stabilne izotopy ISOTEC® są przydatne w badaniach znaczników w proteomice i metabolomice, jako środki do MRI / MRS oraz w szerokim zakresie innych zastosowań biomedycznych.
Zastosowania metabolomiki
Metabolomika, dzięki swoim szerokim zastosowaniom, znacząco wpływa na badania farmaceutyczne poprzez identyfikację biomarkerów chorób i ocenę toksyczności medycyny spersonalizowanej. W integracji genomiki funkcjonalnej odgrywa kluczową rolę w przewidywaniu funkcji genów poprzez badanie interakcji między genomem, transkryptomem, proteomem i metabolomem. Eksploracja drobnoustrojów korzysta z wiedzy metabolomicznej w celu lepszej optymalizacji szczepów, podczas gdy metabolomika roślin rozwija biotechnologię rolniczą poprzez badanie metabolitów roślinnych. Badania środowiskowe wykorzystują metabolomikę do testowania skutków zanieczyszczeń i optymalizacji produkcji biopaliw, podczas gdy badania żywieniowe wykorzystują metabolomikę do oceny poziomów odżywiania i zapewnienia bezpieczeństwa żywności.
Zrozumienie metabolitów i metabolomu
Interakcja metabolitów w układzie biologicznym jest określana jako metabolom. Metabolom to kompletny zestaw metabolitów w organizmie lub próbce biologicznej. Metabolity to związki o niskiej masie cząsteczkowej, zwykle mniejszej niż 1,5 KDa, które są produktami pośrednimi lub produktami szlaków biosyntezy/katabolizmu. Przykłady obejmują aminokwasy, nukleotydy, węglowodany, oraz lipidy, które są często badane oddzielnie w badaniach lipidomiki. Metabolity pierwotne są endogenne i bezpośrednio zaangażowane w normalny wzrost, rozwój i reprodukcję. Metabolity wtórne są egzogenne i nie biorą udziału w tych procesach, ale pełnią ważne funkcje ekologiczne.
Ścieżki metabolomiczne i techniki analityczne
Ścieżki metabolomiczne są badane z wykorzystaniem metabolitów, enzymów, narzędzi do separacji oraz analizy i znakowania metabolitów. Dwie powszechne techniki profilowania metabolicznego to ukierunkowane i nieukierunkowane analizy metabolomiczne. Analiza ukierunkowana określa ilościowo konkretne znane metabolity, podczas gdy analiza nieukierunkowana zapewnia globalny profil metaboliczny zarówno dla znanych, jak i nieznanych metabolitów. Metaboliczne odciski palców to szybka, globalna analiza bez zamiaru konkretnej identyfikacji każdego metabolitu.
Przebieg pracy metabolomicznej i metody analityczne
Przebieg pracy metabolomicznej obejmuje zintegrowane podejście do przygotowania próbki, standaryzacji, kalibracji, metod separacji, wykrywania metabolitów i analizy danych. Typowe rodzaje próbek obejmują osocze, mocz, ślinę, tkanki i komórki. Metody separacji, takie jak chromatografia gazowa (GC), wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) lub elektroforeza kapilarna (CE) są połączone z metodami wykrywania, takimi jak spektrometria mas (MS). Techniki analityczne powszechnie stosowane w wykrywaniu metabolitów obejmują MS, magnetyczny rezonans jądrowy (NMR), spektroskopię w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) i spektroskopię Ramana. Do analizy danych metabolomicznych wymagane są zaawansowane narzędzia i oprogramowanie, zapewniające rygorystyczną identyfikację i kwantyfikację związków oraz dokładną interpretację danych.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Biosynthesis of cholesterol generally takes place in the endoplasmic reticulum of hepatic cells and begins with acetyl- CoA, which is mainly derived from an oxidation reaction in the mitochondria. Acetyl-CoA and acetoacetyl-CoA are converted to 3-hydroxy- 3-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) by HMG-CoA synthase.
- Papain is a cysteine protease of the peptidase C1 family. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.
- Dowiedz się więcej o receptorze alfa-2 adrenergicznym i jego podtypach, pośredniczonych reakcjach i zastosowaniach agonistów. Zawiera listę dostępnych produktów i tabelę porównawczą.
- Wprowadzenie do receptorów GABAC, a także modulatory i inne produkty na potrzeby badań.
- Poznaj strukturę, funkcję i różnorodne zastosowania lipopolisacharydów. Odkryj ich rolę w bakteriach, specyficzność serologiczną i potencjał badawczy.
- Zobacz wszystkie (85)
Powiązane protokoły
- Lipopolisacharydy (LPS) są charakterystycznymi składnikami ściany komórkowej bakterii Gram ujemnych; nie występują u bakterii Gram dodatnich.
- Postępuj zgodnie z naszą procedurą oznaczania aktywności alfa-amylazy. Ten test enzymatyczny a-amylazy prowadzi przez cały proces i niezbędne obliczenia.
- Aby zmierzyć aktywność fosfatazy kwaśnej, procedura ta wykorzystuje fosforan p-nitrofenylu w teście kolorymetrycznym. Aktywność enzymatyczna jest mierzona przy 410 nm przy użyciu spektrofotometru.
- Ten protokół wykorzystuje test spektrofotometryczny do oceny aktywności celulazy. Celulaza z Aspergillus niger katalizuje hydrolizę wiązań endo-1,4-β-D-glikozydowych.
- Standaryzacja procedury enzymatycznego oznaczania deoksyrybonukleazy I.
- Zobacz wszystkie (25)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com