α2-Adrenoceptory
Aktywacja adrenoceptorów alfa 1
α2-Adrenoceptory są szeroko rozpowszechnione i są aktywowane przez noradrenalinę (nr produktu A7257, A0937), uwalnianą z współczulnych zakończeń nerwowych lub przez adrenalinę (nr produktu. E4250, E4375), uwalnianą z rdzenia nadnerczy i niektórych neuronów w OUN. Być może najszerzej scharakteryzowanym działaniem jest pośredniczone przez prejunction hamowanie uwalniania neuroprzekaźnika z wielu neuronów obwodowych i ośrodkowych. Aktywacja przedfunkcyjnych autoreceptorów na neuronach współczulnych powoduje działanie sympatykolityczne. α2-adrenoreceptory są również obecne w miejscach postfunkcyjnych, gdzie pośredniczą w takich działaniach, jak skurcz mięśni gładkich, agregacja płytek krwi i hamowanie wydzielania insuliny. Aktywacja postsynaptycznych α2-adrenoceptorów w pniu mózgu powoduje zahamowanie odpływu współczulnego na obwody. Wiele efektów, w których pośredniczy α2-adrenoceptor, odbywa się poprzez hamowanie cyklazy adenylowej w wyniku interakcji kompleksu agonista-receptor z Gi, chociaż inni drudzy przekaźnicy pozostają do scharakteryzowania.
Podtypy
Trzy białka α2-adrenoceptora zostały sklonowane. Te rekombinowane receptory, oznaczone jako α2a, α2b i α2c, skutkują czterema odrębnymi profilami farmakologicznymi, ponieważ adrenoceptor α2a adrenoceptor wydaje się istnieć jako ortologi gatunkowe, przy czym te u ludzi, świń i królików mają profil oznaczony jako α2A, podczas gdy te u szczurów, myszy, świnek morskich i krów wykazują farmakologię oznaczoną jako α2D. Odpowiedzi za pośrednictwem α2A i α2D można rozróżnić na podstawie niskiej wrażliwości adrenoceptora α2D na blokowanie przez powszechnie stosowanych antagonistów johimbiny i rauwolscyny.
Reakcje pośredniczone
Podtyp α2A lub α2D (w zależności od gatunku) wydaje się być odpowiedzialny za większość reakcji, w których pośredniczy α2-adrenoceptor. Obejmuje to główny składnik przedfunkcyjnej modulacji neuroprzekaźnictwa współczulnego i centralnej aktywności sympatykomimetycznej, chociaż wszystkie trzy podtypy mogą się do tego przyczyniać. Eksperymenty z nokautem genów potwierdzają to założenie, ale pokazują, że przynajmniej u myszy początkowe działanie presyjne agonisty α2-adrenoceptora wynika z aktywacji α2B adrenoceptora. Podczas gdy nokaut adrenoceptora α2c nie ma widocznych skutków sercowo-naczyniowych, eliminacja zarówno α2a jak i α2c adrenoceptorów powoduje całkowitą utratę przedfunkcyjnej modulacji neuroprzekaźnictwa adrenergicznego i wywołuje skutki patologiczne związane z nadmiernym napięciem adrenergicznym. Receptor α2C adrenoceptor pośredniczy w indukowanym przez zimno zwiększeniu skurczu naczyń krwionośnych indukowanego przez α-adrenoceptor, co może wiązać się z translokacją receptorów z miejsc wewnątrzkomórkowych do błony plazmatycznej. Eksperymenty z nadekspresją i nokautem sugerują, że α2C adrenoceptor może pełnić ważne funkcje w OUN.
Zastosowania agonistów
Selektywni agoniści α2-adrenoceptorów są wykorzystywani w leczeniu nadciśnienia tętniczego; ich działanie uspokajające i przeciwbólowe doprowadziło również do ich zastosowania jako dodatków do znieczulenia ogólnego. Inne zastosowania centralnej aktywacji α2-adrenoreceptorów obejmują odstawienie opiatów, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i zespół Tourette'a. Wewnątrzgałkowe podanie agonisty α2-adrenoceptora zmniejszy ciśnienie wewnątrzgałkowe w jaskrze. Żaden z agonistów stosowanych klinicznie nie wykazuje farmakologicznie istotnej selektywności między podtypami α2-adrenoceptora.
Poniższa tabela zawiera zaakceptowane modulatory i dodatkowe informacje.Porównaj te modulatory, a także kilka podobnych produktów (nr produktu A0232, A9611, SML0460, SML0675) w sekcji "Wszystkie produkty", która znajduje się poniżej.
Przypisy
a) α2A i α2D różnią się farmakologicznie, ale są genetycznymi ortologami. α2A występuje u człowieka, świni i królika, podczas gdy α2D występuje u szczura, myszy i krowy.
Skróty
ARC 239: (2-[2-[4-(o-metoksyfenylo)piperazyn-1-ylo]etylo]-4,4-dimetylo-1,3-(2H,4H)-izochinolinedion
BHT 920: 5,6,7,8-tetrahydro-6-(2-propenyl)-4H-tiazolo[4,5-d]-azepino-2-amina
BHT 933: 6-Ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-4H-oxazolo[4,5-d]azepin-2-amine
BRL 44408: (2-[2H-(1-metylo-1,3-dihydroizoindol)metylo]-4,5-dihydroimidazol
MK-912: ((2S,12bS)1′,3′-Dimethylspiro(1,3,4,5′,6,6′,7,12b-octahydro-2H-benzo[b]furo[2,3-a]quinazoline)-2,4′-pyrimidin-2′-one
RX 821002: 2-metoksy-idazoksan
SKF-86466: 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-3-metylo-1H-3-benzazepina
UK 14,304: 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylo)-6-chinoksalinamina
Wszystkie produkty