Merck
폐수 및 공정수 검사분석 방법: 방류수 내 니켈(총)(광도측정법, DIN 분해)
분석 방법: 방류수 내 니켈(총)(광도측정법, DIN 분해)
기기와 시약:
카탈로그 번호 173016  Spectroquant® VIS 분광광도계 Prove 100 또는
카탈로그 번호 173017  Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 300 또는
카탈로그 번호 173018  Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 600 또는
카탈로그 번호 109748  Spectroquant® 광도계 NOVA 30 또는
카탈로그 번호 109751  Spectroquant® 광도계 NOVA 60 또는
카탈로그 번호 173632  Spectroquant® 비색계 Move 100
카탈로그 번호 114946  직사각형 셀 10 mm 및/또는
카탈로그 번호 114947  직사각형 셀 20 mm 및/또는
카탈로그 번호 114944  직사각형 셀 50 mm
카탈로그 번호 114554  Spectroquant® 니켈 셀 검사
카탈로그 번호 114785  Spectroquant® 니켈 검사
카탈로그 번호 100456  분석용 Nitric acid 65%
카탈로그 번호 107209  분석용 Hydrogen peroxide 30%(Perhydrol®)
카탈로그 번호 109137  Sodium hydroxide 용액 1 mol/l
카탈로그 번호 109535  MColorpHast 만능지시약 스트립 pH 0 - 14
카탈로그 번호 116754  분석용 정제수
시료 조제:
600 mL 비커에 시료 25 mL를 65% nitric acid 5 mL 및 Perhydrol® 5 mL와 함께 넣고 혼합하여 핫플레이트 상에서 거의 건조될 때까지 서서히 증발시킵니다. 잔류물을 분석용 정제수에 용해시키고 25 mL 정량 플라스크에 옮깁니다.
만능지시약 스트립 0 - 14를 이용하여 pH를 즉시 측정하고, 필요 시 1 mol/l sodium hydroxide 용액으로 pH 3 - 7까지 조정합니다. 이제 분석용 정제수를 표선까지만 채운 뒤 혼합합니다.
분석:
위에서 언급한 검사 키트로 측정합니다.
계산:
니켈(총) 함량 mg/l Ni = 분석 값 mg/l Ni
재료