Merck
제품분석 화학광도 측정 및 신속 화학 시험pH Test Strips, pH Papers, Readers & Accessories
pH Test Strips, pH Papers, Readers & Accessories
pH 수치는 수많은 화학 공정에 영향을 미치기 때문에 생화학, 화학 및 기술 분야에서 매우 중요한 역할을 담당합니다. 많은 분석법의 결과는 용매 또는 완충용액의 pH에 영향을 받습니다. 자사는 신속한 pH 측정을 위해 pH 지시약 검사지, pH 검사 스트립 및 pH 검사 키트와 같은 작동법이 상이한 폭넓은 범위의 제품을 제공합니다.   
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
관련 제품 리소스
번짐 없는 pH 검사 스트립
번짐 없는 pH 검사 스트립
번짐 없는 MQuant® pH 지시약 스트립은 셀루로오스 지지체에 공유결합하는 특수한 지시약 염료로 제조됩니다. 이는 pH 지시약 스트립을 검사 배지에 무한정 남겨둘 수 있어 약하게 완충된 시료라도 정확한 측정을 얻을 수 있습니다. MQuant® pH 지시약 스트립은 애플리케이션에 따라서 0에서 14의 범용 범위에서 더 특정한 범위까지의 상이한 pH 범위를 담당합니다. 귀하의 편리성을 위해, 자사는 표준 단위로서 100개 스트립의 튜브, 단일 밀봉 검사 스트립뿐만 아니라 맞춤형 포장을 공급합니다.
혼탁성 그리고 색상 용액에서의 pH 검사
혼탁성 그리고 색상 용액에서의 pH 검사
MQuant® 및 Reflectoquant® pH 검사 스트립은 색상 및/또는 혼탁성 용액에서 pH를 측정하기 위해 활용되며, 기존 pH 지시약 스트립은 허위 결과를 유도할 수 있습니다. 이러한 스트립에서, pH 반응 구역은 투명 캐리어 필름으로 지지되어, 사용자가 후면에서 색상을 평가하도록 합니다. 혼탁성 시료 및 색상 물질의 입자는 검사 패드의 표면에 존재하므로 결과 판독을 방해하지 않습니다. pH 검사 스트립은 혼탁성 또는 색상 용액에서 추가의 시료 준비 없이도 신뢰할 수 있는 결과를 제공하도록 특별히 디자인되었습니다.
pH 검사 판독기
pH 검사 판독기
MQuant® pH 검사 스트립을 0-14초 이내에 디지털방식으로 판독하는 자사의 무료 MQuant® StripScan 모바일앱으로 pH를 측정하십시오. 이 앱은 전화 카메라와 함께 색상 참조 카드를 이용하여 검사 스트립을 분석합니다. 생성된 결과는 StripScan 웹 대시보드 애플리케이션으로 손쉽게 관리, 가시화 및 공유할 수 있습니다.
또한, 자사는 실험실 정량적 pH 측정을 위해 자사의 휴대용, Reflectoquant® RQflex®20 반사계와 함께 사용할 수 있는 배치에 특정하게 보정된 검사 스트립을 제공합니다.
pH 검사지 및 키트
pH 검사지 및 키트
자사는 지시약 또는 혼합 지시약 용액이 흡수된 고품질 여과지로 제작한 전통적인 pH 지시약 검사지 제품군을 제공합니다. 귀하의 애플리케이션을 위해 완벽한 제품을 찾도록 다양한 MQuant® pH 지시약 검사지의 포트폴리오를 탐색해 보십시오.
무색 그리고 약간의 색상을 띤 시료의 경우, 음료수, 보일러 용수, 폐수, 지표수, 수족관 용수, 수영장 용수 및 토양 검체 측정에 적합한 MQuant® 액상 pH 지시약 검사 키트를 제공합니다. 또한, 강한 탁도 혹은 색상을 나타내는 용액의 경우, pH 측정을 위해 여과 또는 활성탄으로 처리하여 색상을 제거하거나 무색으로 만들 수 있습니다.