MQuant® StripScan - 추측이 아닌 정확한 측정
MQuant® StripScan 모바일 어플리케이션은 MQuant® 테스트 스트립의 결과를 단 몇 초 만에 판독합니다. 이 앱을 식음료 생산에서의 공정 제어, 소독 제어 또는 환경 검사에 활용하여 다음과 같은 매개변수에 대한 결과를 얻으세요:
- pH 테스트
- Ascorbic acid 테스트
- Ammonium 테스트
- Nitrate 테스트
- Nitrite 테스트
- Peracetic acid 테스트
- Peroxide 테스트
- Sulfate 테스트
- Sulfite 테스트
- 총 경도
당사의 MQuant® 테스트 스트립은 매개변수의 반정량적 검출을 제공합니다. 이 앱과 결합하여 결과를 판독할 때 디지털 정밀도가 제공됩니다.
특징:
- 빠르고, 정확하며 재현성 있는 결과 판독 - 디지털 결과를 신뢰할 수 있습니다
- 수월한 데이터 관리, 추적조사와 문서 및 결과 공유
- 색상 참조가 모든 호환 가능한 테스트 스트립과 함께 추가 비용 없이 제공됩니다
- Android 및 Apple 앱스토어에서 무료 MQuant® StripScan 앱을 제공합니다. 지금 다운로드하세요!
앱을 이용해서 매개변수를 측정하는 방법은?
앱으로 검사 수행하기
MQuant® 테스트 재료 준비
모바일 기기의 MQuant® StripScan 앱을 시작하고 제품 패키지에 제공되는 MQuant® 테스트 스트립과 MQuant® 카드를 준비하여 테스트 준비를 합니다.
MQuant® StripScan 앱으로 10개의 화학적 매개변수를 쉽게 판독할 수 있습니다. 아래의 재료를 확인하십시오.
샘플 테스트
테스트 스트립을 준비된 시료에 약 2초 동안 적십니다. 과량의 액체는 스트립에서 털어내고 종이 타월로 스트립의 뒷면을 건조시킵니다.
MQuant® 앱에서 테스트 매개변수 선택
관련된 테스트 매개변수를 앱에서 선택하고 카운트다운 시계에 표시되는 대기 시간을 따릅니다.
테스트 스트립 놓기
카운트다운을 하는 동안, 샘플에 적신 테스트 스트립을 MQuant® 카드의 회색 영역 가운데에 위치시킵니다.
MQuant® 앱으로 테스트 스트립 판독
카운트다운이 종료되기 전에 스마트폰을 MQuant® 카드와 평행하게 조절하여 카드와 화면의 표시를 일치시킵니다.
판독은 자동으로 시작됩니다.
MQuant® 앱에서 검증된 테스트 결과 수신
앱 화면에서 테스트 결과를 직접 얻습니다. 모든 테스트 결과는 프로필에 저장됩니다.
[옵션] MQuant® 웹 포탈에 로그인하여 테스트 결과를 언제든 검토하십시오
MQuant® 웹 포탈 https://www.mquant-stripscan.com/login에 로그인합니다. 이 곳에서 사용자 프로필 관리, 결과 보기 및 분석, 팀원들과 테스트 결과를 공유 또는 LIMS 시스템에 직접 테스트 결과를 공유할 수 있습니다.
관련 기술 자료
- MQuant® StripScan 모바일 앱을 이용한 음료 검사
이 자료에서는 오렌지 주스 샘플의 pH와 광천수 샘플의 nitrate 농도를 측정하기 위한 MQuant® StripScan 모바일 앱의 사용 및 효율성에 대해 검사합니다.
- 식품 및 음료 제조에서 소독 관리의 탐색
소독 관리는 소독제가 일으키는 화학 반응을 이용하여 소독제의 존재 여부 또는 더 정확히는 농도를 측정합니다.
- 휴대용 디지털 솔루션을 이용한 신속한 공정 분석
이 웨비나에서는 쉽게 사용할 수 있는 디지털 공정 분석 솔루션을 통해 증가한 테스트, 교육 및 문서 작업 요구를 해결하는 방법을 배우실 수 있습니다. 또한 자동 데이터 문서화를 통해 분석 솔루션을 제공하면서 공정 분석 비용을 낮추는 방법도 확인할 수 있습니다.
- 소독 후 생산 라인의 화학적 소독제 매개변수 신속 분석
남아있는 소독제 잔류물로 인해 최종 식음료 제품의 오염이 발생하지 않도록 충전 및 가공 장비에 대한 철저한 소독 관리 검사를 수행해야 합니다. 당사의 웨비나에 참가하여 생산 현장에서 소독 관리의 중요성에 대해 자세히 알아보십시오.