Merck
측광 및 반사 측정방류수 내 Ammonium
방류수 내 Ammonium
Indophenol blue법을 이용하여 광도측정법으로 측정
강에서 수질을 검사하고 있는 두 연구자.
서론
Ammonium은 농도가 높으면 해양 생태계에 악영향을 미칠 수 있으므로 수질 검사에서 핵심적인 파라미터입니다. 한 가지 주요한 문제는 식물과 조류의 과도한 성장인 부영양화입니다.1 그 결과, 방류수 내 ammonium 수준을 측정하는 것은 수생환경을 유지하는 데 있어 매우 중요합니다. 이 애플리케이션 노트는 Spectroquant® 광도측정 시스템 및 ammonium 검사 키트를 이용한 방류수 내 ammonium 정량화에 대해 기술합니다.
실험 방법
Ammonium nitrogen(NH4-N)은 일부는 ammonium 이온의 형태로, 일부는 ammonia의 형태로 발생합니다. 두 형태 사이에는 pH 의존적 평형이 존재합니다. 강력한 알칼리 용액에서 ammonium nitrogen은 거의 ammonia로 존재하며, hypochlorite 이온과 반응하여 monochloramine을 형성합니다. 이는 결과적으로 치환 phenol과 반응하여 광도측정법으로 측정되는 blue indophenol 유도체를 형성합니다. 시약바탕시료의 자체적인 노란 착색으로 인해 측정용액의 색깔은 황록색 내지 녹색이 됩니다.
방법은 EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 및 DIN 38406-5와 유사합니다.
시약, 기기 및 재료
검사 키트
이 분석에서는 다음 검사 키트 중 하나가 필요합니다.
  • Ammonium 셀 검사법: 광도측정법 0.010 - 2.000 mg/l NH4-N; 0.01 - 2.58 mg/l NH4+ Spectroquant® (1.14739)
  • Ammonium 셀 검사법: 광도측정법 0.20 - 8.00 mg/l NH4-N; 0.26 - 10.30 mg/l NH4+ Spectroquant® (1.14558)
  • Ammonium 셀 검사법: 광도측정법 0.5 - 16.0 mg/l NH4-N; 0.6 - 20.6 mg/l NH4+ Spectroquant® (1.14544)*
  • Ammonium 셀 검사법: 광도측정법 4.0 - 80.0 mg/l NH4-N; 5.2 - 103.0 mg/l NH4+ Spectroquant® (1.14559)
  • Ammonium 검사법: 광도측정법 0.010 - 3.00 mg/l NH4–N; 0.013 - 3.86 mg/l NH4+ Spectroquant® (1.14752)
  • Ammonium 검사법: 광도측정법 2.0 - 150 mg/l NH4-N; 2.6 - 193 mg/l NH4+ Spectroquant® (1.00683)
*Move 100과는 호환되지 않습니다.
기기
이 분석에서는 다음 기기 중 하나가 필요합니다.
  • Spectroquant® VIS 분광광도계 Prove 100 (173016)
  • Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 300 (173017)
  • Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 600 (173018)
  • Spectroquant® 광도계 NOVA 60A (1.09752)**
  • Spectroquant® 비색계 Move 100 (1.73632)
**이 분석은 Nova 60A 및 모든 레거시 Nova 기기(Nova 30 또는 Nova 60)에 적용됩니다.
재료
  • 직사각형 셀 10 mm(1.14946) 및/또는
  • 직사각형 셀 20 mm(1.14947) 및/또는
  • 직사각형 셀 50 mm(1.14944)
시료 조제
탁한 시료는 측정 전에 반드시 여과해야 합니다.
분석
위에 언급된 검사 키트로 측정합니다.
계산
Ammonium 함량 mg/l NH4-N = 분석 값 mg/l NH4-N
재료
Loading
참고문헌
1.
Camargo JA, Alonso Á. 2006. Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environment International. 32(6):831-849. https://doi.org/10.1016/j.envint.2006.05.002