우유 및 유가공품의 pH
화학적으로 결합되는 pH 지시약과의 반응 후 스마트폰을 기반으로 한 pH 측정
서론
우유 및 유가공품의 pH 값은 우유의 품질을 검사할 때 중요한 파라미터 중 하나입니다. 예를 들어, 신선한 우유의 pH 값은 6.6 - 6.8 범위 내에 있어야 합니다. 더 높은 pH 값은 소의 유방염 감염을 나타내며 6.5 보다 낮은 pH는 시료의 산성화를 나타냅니다.1
우유 및 유가공품의 pH를 검사하는 빠르고 쉬운 방법은 검사 스트립을 이용하는 것입니다. 스마트폰을 함께 사용하여 빠르고 편리하며 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 경제적이고 사용하기 쉬운 이 분석 검출 시스템은 연구, 산업, 환경 분석 및 진단 분야에서 물, 식품 및 음료 시료의 신뢰성 있는 정량화를 제공합니다.
다음 애플리케이션 노트는 MQuant® pH 검사 스트립을 MQuant® StripScan 앱과 함께 사용하여 우유 및 유가공품의 pH 값을 측정하는 것에 대해 기술합니다.
실험 방법
시약지에 공유결합된 특수한 지시약 염료는 시료의 pH 값에 따라 색깔이 바뀝니다.
- 측정 범위
pH 0 – 14 - 시료 재료
우유 및 유가공품
시약, 기기 및 재료
시약
- MQuant® pH 지시약 스트립 pH 0 - 14 만능지시약(1.09535)
부속품
- MQuant® 카드(검사 스트립 박스와 함께 제공)
- MQuant® StripScan 앱(Apple 앱스토어 또는 Google 플레이스토어를 통해 다운로드할 수 있습니다)
시료 조제
시료는 원래의 형태로 분석될 수 있습니다.
시료 분석
아래의 단계를 따라 분석하십시오.
- 앱을 시작합니다.
- MQuant® pH 지시약 검사 스트립 및 MQuant® 카드를 준비합니다.
- 검사 스트립을 희석되지 않은 시료(15 – 25°C)에 반응 구역이 완전히 잠기도록 약 2초 동안 담급니다.
- 시료에서 스트립을 제거하고 필요 시 점착성 시료를 제거하기 위해 증류수로 씻어냅니다(예: 시약이 요구르트인 경우).
- 과량의 액체는 스트립에서 털어내고 종이 타월로 스트립의 뒷면을 건조시킵니다.
- 앱에서 파라미터 pH(1.09535)를 선택합니다. pH 스트립 색깔이 완전히 나올 때까지 15초 동안 기다립니다(스크린에 카운트다운이 표시되며, 파라미터 pH를 선택한 후 바로 시작됩니다).
- 카운트다운이 끝나기 바로 직전에 검사 스트립을 MQuant® 카드 위에 위치시킵니다.
- 대기 시간이 경과하면, MQuant® 카드를 검사 스트립과 함께 스마트폰 스크린의 뷰파인더 안에 위치시키고 카메라를 참조점에 맞춰 정렬합니다.
- 스마트폰 카메라가 자동으로 사진을 찍습니다.
- 결과가 스크린에 표시됩니다.
결과
표 1에서 시각적 평가, Reflectoquant® pH 검사(1.16894), pH 전극을 비교한 결과를 확인할 수 있습니다.
결론
MQuant® pH 스트립과 MQuant® StripScan 앱을 함께 사용하면 빠르고 쉽게 우유 및 유가공품의 pH 값을 분석할 수 있습니다. 측정 값은 Reflectoquant® 시스템 및 pH 전극의 측정 값과 비교되었습니다.
추가 정보
- MQuant® StripScan SigmaAldrich.com/mquant-stripscan을 확인하십시오
- MQuant® pH 지시약 검사 스트립 SigmaAldrich.com/phtests를 확인하십시오
- 애플리케이션 SigmaAldrich.com/wfa-applications를 확인하십시오
- 논문: MQuant® StripScan 모바일 앱을 이용한 음료 검사
제품
참고문헌