Merck
측광 및 반사 측정분석 방법: 분석 품질 보증, COD/Chloride에 대한 표준
분석 방법: 분석 품질 보증, COD/Chloride에 대한 표준
시약:
카탈로그 번호 102400  분석용 Potassium hydrogen phthalate, 부피 표준액
카탈로그 번호 106406  Sodium chloride Suprapur®
카탈로그 번호 116754  분석용 정제수
Chloride 희석액 조제:
Sodium chloride(유기 물질 불포함(예: Suprapur®)) 32.9 g을 보정 또는 적합성이 확인된 1000 mL 정량 플라스크에 넣고 용해시키고 증류수를 표선까지 채웁니다. 이 과정에 따라 조제된 저장용액은 20 g/l 농도의 Cl-가 됩니다. 
COD 표준용액 조제:
Potassium hydrogen phthalate 0.851 g을 보정 또는 적합성이 확인된 100 mL 정량 플라스크에서 용해시키고 증류수를 표선까지 채웁니다. 이 과정에 따라 조제된 저장용액의 농도는 10 000 mg/l COD 및 20 g/l Cl-입니다. 이 표준용액을 증류수로 알맞게 희석하여 추가적인 조사 농도를 조제할 수 있습니다.
안정성:
냉소보관(냉장고) 시, 20 g/l Cl- 희석액 및 10 000 mg/l COD / 20 g/l Cl- 표준용액은 한 달 동안 안정적으로 유지됩니다. 적절한 냉장 조건(냉장고)에서 보관하면 희석된 조사 용액은 각각의 농도에 따라 약 일주일에서 한 달까지 안정적으로 유지됩니다.
재료