Merck
측광 및 반사 측정분석 방법: 방류수 내 Aluminium(총), 높은 유기물 함량
분석 방법: 방류수 내 Aluminium(총), 높은 유기물 함량
기기와 시약:
카탈로그 번호 173016  Spectroquant® VIS 분광광도계 Prove 100 또는
카탈로그 번호 173017  Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 300 또는
카탈로그 번호 173018  Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 600 또는
카탈로그 번호 109748  Spectroquant® 광도계 NOVA 30 또는
카탈로그 번호 109751  Spectroquant® 광도계 NOVA 60 또는
카탈로그 번호 173632  Spectroquant® 비색계 Move 100
카탈로그 번호 114946  직사각형 셀 10 mm 및/또는
카탈로그 번호 114947  직사각형 셀 20 mm 및/또는
카탈로그 번호 114944  직사각형 셀 50 mm
카탈로그 번호 100594  Spectroquant® Aluminium 셀 검사
카탈로그 번호 114825  Spectroquant® Aluminium 검사
카탈로그 번호 100731  분석용 Sulfuric acid 96%
카탈로그 번호 107209  분석용 Perhydrol® 30%
카탈로그 번호 105590  Sodium hydroxide 용액 32%
카탈로그 번호 109535  만능지시약 스트립 pH 0 - 14
카탈로그 번호 116754  분석용 정제수
시료 조제:
400 ml 비커에 시료 25 ml를 96% sulfuric acid 5 ml 및 Perhydrol® 5 ml를 함께 넣고 혼합한 뒤, 핫플레이트 상에서 sulfuric acid로부터 증기가 발생하기 시작할 때까지 서서히 가열합니다. 열이 식은 후에 Perhydrol® 5 ml를 추가하고 SO3가 방출될 때까지 재가열합니다. 시료의 유기물 함량에 따라 이 과정을 3번 반복합니다. 완전히 소화된 시료는 투명하고 사실상 무색이어야 합니다.
분석용 정제수 약 40 ml로 용액을 희석하고 32% sodium hydroxide 용액으로 pH 3 - 5가 되도록 조정합니다(pH는 만능지시약 스트립 pH 0 - 14를 이용하여 확인). 혼합물을 50 ml 정량 플라스크에 옮기고 분석용 정제수를 표선까지 채운 뒤 적절히 혼합합니다.
분석:
위에 언급된 검사 키트로 측정합니다.
계산:
Aluminium(총) 함량 mg/l Al = 분석 결과 mg/l Al x 2
재료