맞춤형 및 사전 설계된 RNA 올리고뉴클레오타이드, siRNA 듀플렉스 및 컨트롤.
유전자 발현을 억제하는 유전자 침묵(silencing)기술은 기능 유전체학에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 이제는 생물정보학 소프트웨어와 최적화된 siRNA 시약 및 프로토콜 덕분에 RNAi 실험을 보다 빠르고 편리하게 진행할 수 있습니다. 따라서 RNAi는 연구 및 신약 개발에 유용한 기술로서 사용되고 있습니다.
자사는 전 세계 생명 공학계에서 트랜스펙션 시약(transfection reagent)뿐만 아니라 맞춤형 및 사전설계형 RNA, siRNA, esiRNA 그리고 miRNA를 공급하는 선도적인 업체입니다.
첨단 기술, 경쟁력 있는 가격 및 지속적인 글로벌 운영 투자 외에도 머크는 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- 풍부한 과학적 전문지식 및 35년 이상의 현장 경험 - 아무리 복잡한 제품일지라도 고객의 사양을 충족합니다.
- 탁월한 고객 서비스 및 기술 지원 - 머크의 고객은 동종업계 최고 수준의 서비스와 지원을 받습니다.
- 제품 성능 보장을 위한 품질에 대한 약속 - 최첨단 분석 기기의 결과물과 생물정보학에 대한 포괄적인 이해력과 견고한 품질 관리 시스템의 결합입니다.
맞춤형 및 사전 설계된 RNA 올리고와 siRNA 듀플렉스
MISSION® 사전 설계된 siRNA
머크의 MISSION® 사전 설계된 siRNA(소형 간섭 RNA)는 동종업계 최고 수준의 기능으로 유전자 침묵(gene silencing)을 보장합니다. 온라인 주문 인터페이스를 통해 단일 유전자 표적에 대해 사전 설계된 siRNA를 쉽게 주문할 수 있습니다. 유전자 이름, 기호, RefSeq 또는 유전자 ID 번호로 관심 유전자를 검색하여 사용할 수 있는 사전 설계된 siRNA 시퀀스를 확인합니다. 사전 설계된 siRNA 시퀀스는 인간, 생쥐 및 쥐 종에 사용할 수 있습니다.
맞춤형 siRNA 듀플렉스
고품질의 맞춤형 siRNA 듀플렉스는 유전자 침묵 응용분야에 사용됩니다. siRNAs는 원하는 사양에 따라 화학적으로 변형될 수 있으며 방출하기 전에 질량분석법으로 분석이 됩니다. 맞춤형 siRNA 듀플렉스는 튜브 또는 플레이트 형태로 공급됩니다.
Fast siRNA
맞춤형 siRNA의 빠른 합성과 배송을 위해 Fast siRNA 제품을 선택합니다(특정 지역에서 사용 가능).
iScale siRNA
실험을 확장하고 맞춤형 siRNA 이중사슬의 수량을 밀리그램에서 그램에 이르기까지 요구하는 경우 iScale 온라인 요청 양식을 사용하십시오.
MISSION® esiRNA
자사의 MISSION® esiRNA는 RNAi 연구원들이 단백질 발현 유전자와 lncRNA(long non-coding RNA)의 전사 후 침묵(발현 억제) 실험을 검증된 방법으로 간편하게 수행할 수 있도록 합니다.
단일 가닥 RNA (ssRNA) 올리고
자사는 다양한 용도로 사용할 수 있는 표준량의 단일 가닥 RNA 올리고를 제공합니다. 맞춤형 RNA 올리고는 고객의 특정 요건에 맞춘 광범위한 변형, 정제 및 수량으로 제공됩니다.
양성 및 음성 siRNA 대조
- ISSION® 양성 대조(Positive Control) siRNA는 모든 유전자 침묵(발현 억제) 실험에서 효과를 확신하기 위해 사용되는 이상적인 대조군입니다. 이 양성 대조군은 높은 수준(>70%)의 녹다운 효과를 갖는 것으로 알려진 검증된 siRNA입니다.
- MISSION® siRNA 범용 음성 대조는 siRNA 트랜스펙션에 사용되었으며 인간, 쥐 및 쥐류 세포의 체외에서 테스트되었습니다.
- MISSION® siRNA 형광 범용 음성 대조는 시아닌 3 및 시아닌 5의 두 가지 형태로 이용할 수 있습니다. 이들은 손쉬운 시각화 및 트랜스펙션의 효율성 평가에 사용됩니다.
- MISSION® siRNA 형광 범용 음성 대조 #1, 6 제품군은 형광 현미경을 사용하여 세포에서 siRNA를 손쉽게 시각화할 수 있습니다.
- MISSION® siRNA 트랜스펙션 시약은 siRNA의 트랜스펙션을 위한 것으로 진핵생물 유전자 발현의 임계 녹다운을 위해 90% 이상의 침묵 효율성을 달성합니다.