RNAi 라이브러리
비교할 수 없는 게놈 커버리지를 위한 shRNA 라이브러리
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics는 RNAi 컨소시엄(TRC)의 TRC1.5 및 TRC2 컬렉션의 독점 제공업체입니다. 이 렌티바이러스 기반의 shRNA 라이브러리들은 비교할 수 없는 커버리지를 제공하며, 전체 유전체, 개별 RNAi 클론/벡터, 그리고 유전자 패밀리 세트와 같은 다양한 형식으로 제공됩니다. 표준 글리세롤 형식 또는 고품질 DNA 및 렌티바이러스 형식으로 제공됩니다.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics의 제품은 350년 이상 이어진 기술 분야의 리더십을 바탕으로 신약 발견에서 치료 효과에 이르는 전문 지식을 갖추고 있습니다.
Products
유전적 경로를 조명하는 강력한 유전자 조절
기능 유전체학 스크린은 발견 연구의 핵심 부분이며, 생물학적 시스템, 경로 및 질병에 깔린 매커니즘을 밝히는 데 도움을 주는 중요한 도구입니다. 이러한 복잡한 분자 상호작용 네트워크의 효과적인 연구를 위해 안정적이고 효율적이며 장기적인 넉다운을 제공하는 shRNA 라이브러리가 필요합니다.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics는 까다로운 기능적 유전체 스크리닝을 위한 가장 신뢰할 수 있고 포괄적인 shRNA 스크리닝 포트폴리오를 제공합니다. 보다 집중적인 스크리닝을 위해 MISSION® shRNA 유전자군 세트는 문헌에서 많이 인용된 특이적 세포/분자 경로와 관련된 유전자의 컬렉션입니다. 저희 바이오인포매틱스 팀은 체계적으로 모든 TRC shRNA 클론들을 각각의 세트에 매핑하였습니다. 유전자 패밀리 세트는 완전히 커스터마이즈 가능하며, 클론 또는 유전자 내용을 추가하거나 삭제할 수 있는 완전한 유연성을 제공합니다. 추가적으로, 모든 패널을 96 또는 384웰 플레이트 형식으로 배열할 수 있습니다. 모든 유전자군 세트는 집중 표적 발견 및 경로 분석을 위해 벤치탑에서 사용할 수 있습니다.
The RNAi 컨소시엄(TRC)의 가장 크고 검증된 shRNA 컬렉션
저희 독특한 스크리닝 형식은 신뢰성이 입증된 TRC shRNA 컬렉션의 발견 가능성을 활용합니다. 자사와 협력하면, 세계적 수준의 렌티바이러스 제조 전문 기술과 원하는 형식으로 시스템적 또는 풀드 RNAi 스크린을 어떤 규모에서든 이용할 수 있습니다. LentiPlex® 풀드 전체 유전체 렌티바이러스 shRNA 라이브러리부터 여러분의 커스텀 디자인 또는 개별 클론까지, 오늘 바로 스크린을 시작하기 위한 완전한 스펙트럼의 shRNA 도구들을 제공합니다.
TRC pLKO 렌티바이러스 벡터 및 대조군
색상, 대체 프로모터 또는 더 높은 역가에 대한 대조군이 필요한지 여부에 관계없이 자사 제품군을 이용하실 수 있습니다. 자사의 주요 백본은 TRC가 설계한 pLKO.1-puro 및 TRC2-pLKO.5-puro 벡터입니다. 이러한 벡터들은 어떤 실험에도 맞게 수정하여 사용할 수 있습니다.
shRNA 맞춤형 클로닝, 렌티바이러스 제조 및 DNA 정제 서비스
자사는 다음과 같은 다양한 맞춤형 RNAi 제품을 제공합니다.
- 맞춤형 유전자 세트의 생산
- 고처리량 DNA 정제
- 복잡한 shRNA 풀(pool)의 디콘볼루션
- 다양한 맞춤형 클로닝 옵션
- 고처리량 렌티바이러스 제조
- 1mL에서 수 리터까지의 대규모 바이러스 제조 및 맞춤형 바이러스 포장
- 최대 109 VP/mL까지의 농축 바이러스 제제
- 기능적 역가 분석 이용 가능 - FACS 또는 CFU
논의하고 싶은 맞춤형 프로젝트가 있으십니까? Sigma-Aldrich® Advanced Genomics 전문가에게 연락하십시오.
풀드(pooled) 스크리닝 디콘볼루션 서비스
차세대 서열분석을 사용하여 혼합된 shRNA 스크린으로부터 유효물을 식별하도록 도움을 드릴 수 있습니다. TRC1, TRC1.5 및 TRC2 라이브러리에 대한 자사의 전문성을 통해 shRNA 풀(pool) 디콘볼루션에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 동시 서열분석 방법을 사용하여, 자사는 결과에 집중할 수 있도록 분석하기 쉬운 형식으로 데이터를 제공합니다.
MISSION® shRNA 녹다운 보장
Sigma-Aldrich® 의 shRNA 제품 페이지에서 관심 있는 유전자에 대해 정의된 렌티바이러스 클론 세트 수량을 구매하면 (이는 다양하지만 일반적으로 5개의 클론으로 구성됩니다), 해당 유전자 중 최소한 한 개의 렌티바이러스 클론이 70% 이상의 유전자 침묵 효과를 나타낼 것이라고 보장합니다.
여러분에게 도움을 드리겠습니다.
RNAi 실험을 설계하는 데 도움이 필요하거나, 트러블슈팅에 도움이 필요하거나, 렌티바이러스 스크리닝이 귀하의 연구를 향상시킬 수 있는 방법을 더 잘 이해하고 싶다면 Sigma-Aldrich® Advanced Genomics를 사용해보세요. Sigma-Aldrich® Advanced Genomics 전문가에게 연락하십시오.