MISSION® esiRNA
MISSION® esiRNA는 Eupheria Biotech과 협력하여 개발되었습니다. 이는 단백질 발현 유전자와 lncRNA(long non-coding RNA)의 전사 후 침묵화를 수행하는 검증된 방법으로 간단하게 사용할 수 있으며, 저렴한 비용으로 RNAi 연구자들에게 제공되고 있습니다. 생물학적으로 조제된 esiRNA는 모두 동일한 mRNA 염기서열을 표적으로 하는 siRNA(천연 RNA, 변형 없음)의 이종 풀(heterogeneous pool)로 구성됩니다. 이러한 다중 침묵 유발인자들은 화학적으로 합성된 단일 siRNA에 비해 표적 이탈 효과(off-target effect)가 낮아 탁월한 특이성을 가지며 효과적으로 유전자를 녹다운시킵니다.
MISSION® esiRNA 제품 및 규격에 대해 더 자세히 알아보려면, 여기를 클릭하거나 아래의 유전자 대상으로 검색하십시오.
자주 묻는 질문과 답변 페이지에 방문하여 더 많은 정보를 얻으십시오.