Merck
제품임상 및 진단혈액형 검사혈액형 검사 완제 시약
혈액형 검사 완제 시약
BIOSCOT<sup>®</sup> 혈액형 검사 완제 시약이 들어있는 드로퍼 병
완제 시약
혈액형 검사 시약에 대한 Millipore® 포트폴리오는 인간 또는 마우스 단클론 항체로 만들어졌으며 저단백질 희석제로 만들어집니다. 이러한 단클론 시약은 다클론 기반 제품 보다 많은 장점을 제공합니다.
  • 높은 특이성 - 오염 항체 위험이 없음
  • 로트 간 일관성
  • 낮은 생물학적 유해물질 위험성
  • IgM 항체는 직접 응집을 가능하게 하고, 간접 항글로불린 검사를 할 필요없이 반응하며, 직접 항글로불린 검사에 양성인 세포 유형을 알아내는데 사용될 수 있습니다.
머크는 EU 지침 98/79/EC의 요건을 준수하는 다양한 완제 시약 포트폴리오를 제공합니다. 이러한 시약은 다양한 상업적 선택지를 제공하며 벌크, 연구용 시약, CE 마크가 있는 BIOSCOT® 표지된 바이알 또는 표지되지 않은 바이알을 포함합니다.
머크는 오랜 경험을 가지고 다른 국가에 제품이 등록되도록 지원해왔으며, 고객님의 제품이 Millipore®로 표지되거나 자체적인 트레이드 드레스를 가지고 있거나 상관없이 제품 등록을 지원할 수 있습니다.
BIOSCOT® 표지된 시약은 모든 지역의 고객들에게 제공되는 것은 아닙니다.
벌크 시약, 연구용 시약, 표지되지 않은 바이알 형식은 당사의 BIOSCOT® CE 마크가 있는 시약과 동일한 반응성 및 특성을 공유합니다. 벌크 시약 및 표지되지 않은 바이알 형식은 추가 생산용 또는 비진단용입니다. 연구용으로 표지된 시약은 임상진단 응용분야용이 아닙니다.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
관련 자료
혈액형 검사 단클론 항체
동영상: 혈액형 검사 단클론 항체
다양한 형태의 모노클로널 항체 제품군을 탐색해보세요. 표준 중간체, FFMU, 대량의 완제 시약, 연구용 항체 및 시약들로 구성되어 있습니다.
지금 시청하기
OEM 혈액형 검사 사례 연구
사례 연구: OEM 혈액형 검사
적합한 OEM 파트너를 선택하여 시장 점유율을 늘리십시오 - OEM 프로젝트 솔루션: 혈액형 검사 회사는 시장을 더욱 효과적으로 침투하기 위해 혈액형 검사 플랫폼 어세이 포트폴리오를 확장하는 과정을 거치고 있었습니다.
연구 읽어보기