혈액형 검사
혈액형 검사(또는 혈액군 검사)는 적혈구(RBC)의 표면에 발현되는 항체의 검출을 근거로 혈액을 분류하는 과정입니다. 기증자와 환자 혈액형의 정확한 판별은 생명을 구하는 혈액, 혈구의 안전한 수혈이나 이식 또는 이식된 기관 및 조직을 위해 중요합니다. 혈액 검사는 혈액 시료를 검사하는 고도로 규제되고 표준화된, 유형에 특정적인 시약 또는 기기로 구성됩니다.
국제수혈학회(International Society of Blood Transfusion, ISBT)는 일반적인 그리고 희귀한 혈액군 검출을 위한 39개의 주요 인간 혈액형 검사 체계를 인정하지만, 가장 일반적인 것은 ABO 및 Rh 혈액군 체계입니다. 혈액형 검사의 기본 원리는 RBC의 응집 또는 응괴를 유발하는 단순한 항체-항원 반응을 관찰하는 것입니다.
ABO 체계에서, 각 개인의 표현형은 항A, 항B 및 항AB 항혈청을 가진 개인의 RBC 응집반응(혈구형 분석)으로 대부분 결정합니다. 응집 부족은 특정 항체의 부재를 나타내어, 음성 검사를 의미합니다. 성인의 혈액 시료 검사에서, ABC 혈액군 확인은 표준 A 및 B 적혈구에 대한 개인의 혈청 반응(혈청형 분석)으로 제공될 수 있습니다.
검사 결과는 진단적 결과가 아닌 치료적 결과를 제공하므로, 혈액군 검사 시약과 기기는 모든 시장에서 고도로 규제됩니다. 결과는 어느 기증자의 혈액, 혈액 제품 또는 이식 조직이 환자에게 주어질 지 결정합니다. 규제되는 혈액형 검사 시약 및 기기의 개발과 제조는 구성하는 주요한 항체 원료, 부수적인 화학제제 및 구성 성분의 품질, 일관성 그리고 신뢰성에 의존합니다.
Blood Typing Products
자사는 혈액형 검사를 위한 최종 시약 및 원재료를 제공합니다. 자세히 알기 원하시면 저희에게 문의하십시오.