Hematology
혈액학(haematology)은 혈액, 혈액형성 기관 및 혈액 질환의 임상 학문입니다. 인간 혈액은 약 45%의 세포 성분과 55%의 혈장으로 구성되어 있으며 산소 이동, 체온 조절 그리고 면역계 지지에서 필수적인 역할을 합니다.
적혈구(RBC), 백혈구(WBC) 그리고 혈소판으로 구성된 세 개의 주요 세포 성분은 여러 종류의 혈액학적 질환과 장애에 대한 이해, 예상, 진단 및 치료에 필수적입니다. 혈액 감염, 혈구암, 유전적 질환, 자가면역 문제 그리고 수혈 및 화학요법과 같은 약물학적 상호작용과 관련된 합병증을 포함합니다.
혈액학 및 종양학
혈액학자는 종약학 분야에서 어려운 역할을 수행합니다. 림프종, 백혈병 및 골수종과 같은 주요 혈액암이 모든 신규 암 진단의 약 10%를 차지합니다. 이러한 암은 혈구 생산에 영향을 주거나 행동양식을 변경하며, 이는 방사능, 화학요법, 면역요법 및 줄기세포 이식과 같은 전형적인 요법과 함께 혈액학적 검증법으로 치료할 수 있습니다.
혈액학 염색 및 분석
혈액 및 혈액 관련 조직의 혈액학적 염색은 19세기 이후 혈액학에서 표준적인 분석방법입니다. 파펜하임(Pappenheim)에 따른 파노라마 염색,1 및 김자(Giemsa), 라이트(Wright) 및 레시먼(Leishman)에 따른 염색1은 혈액학적 진단 절차에서 지속적인 표준 기법이며 염색 감별 또는 특이성을 향상하기 위해 다양한 화학적 변경을 하였습니다.1 전통적으로, 대부분 혈액학적 검체는 수작업으로 분석하였습니다. 오늘날, 대부분 검체는 진단을 위해 필요한 모든 파라미터를 결정할 수 있는 반자동 또는 완전히 자동화된 염색 시스템을 활용하여 분석합니다. 병리학적 또는 의심되는 혈액 및 골수 도말은 임상적으로 필요한 경우 항체 또는 유전적 분석 이외에도 염색을 이용한 기존의 감별 분석을 받습니다.
관련 기술 문서
- Review the physical properties of blood and plasma and blood composition on the cellular level.
- Sigma-Aldrich's Enzyme Explorer: Hemoglobin, Heme Products and Erythrocytes. Products and resources for red blood cell research including whole red blood cells for complement assays, purified hemoglobins, and heme-related porphyrin compounds.
- Two separate studies were conducted to analyze long-term storage of blood in DNAgard Blood stabilization reagent.
- Explore our staining kits and solutions for hematological differentiation and diagnostics. Our hematology products are all IVDs, CE certified and ready-to-use.
- Combined UCHL-1/PASH Staining in the Diagnosis of Renal Transplant Rejection article.
- 모두 보기 (7)
관련 프로토콜
- Learn how to properly clean your laboratory glassware to improve your lab technique and insure high quality results. The most carefully executed piece of work may give an erroneous result if dirty glassware is used.
- The following procedure has been evaluated with Ficoll-Paque PLUS and is recommended for separation of normal blood samples for maximum reproducibility.
- Assay protocol for the colorimetric detection of urea in biological samples using the urea assay kit.
- 모두 보기 (3)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
참조문헌