Merck
구리 촉매
구리의 주기율표 기호
구리 촉매는 더욱 온순 반응 조건에서 유용하며 우수한 수율을 보입니다. 그러나 화학 반응이 느리며 높은 온도를 필요로 합니다. 구리 촉매는 탄소–탄소 결합 및 탄소–헤테로원자 결합을 형성하는 전이 금속 매개 반응 중에서 울만(Ullmann) 반응, 딜스-알더(Diels-Alder) 반응, 고리 팽창, 카스트로-스티븐스(Castro-Stevens) 커플링, 카라쉬-소스노프스키(Kharasch-Sosnovsky) 반응 및 멜달(Meldal)과 샤플리스(Sharpless)에 의해 독립적으로 개발된 Cu(I) 촉매를 사용하는 위스헨(Huisgen) 1,3-쌍극성 고리화첨가의 주목할만한 변형에 사용됩니다. 이러한 소위 구리(I) 촉매 아자이드-알카인 고리화첨가(CuAAC)는 말단 알카인 및 아자이드로부터 트리아졸을 생성합니다.
탄소–탄소 결합 및 탄소–헤테로원자 결합 촉매 반응은 합성 화학 및 약리학적, 재료과학적 및 생물학적 화합물 합성에 중심이 됩니다. 구리 촉매 교차 커플링 반응을 위한 첨가제로서 유기 용매 및 리간드는 수율을 증진시키고 보다 온순한 조건을 활용할 수 있습니다. 자사는 효율적인 구리 촉매 및 전촉매뿐만 아니라 구리 함유 금속-유기 프레임워크(MOF) 성분 또한 제공합니다.