Merck
Organocatalysts
MacMillan 이미다졸리디논 유기촉매는 1,3-쌍극자 고리화첨가, 프리델-크래프츠(Friedel-Crafts) 알킬화, α-염소화, α-불소화 및 분자내 마이클(Michael) 반응과 같은 유기촉매 변환에 사용됩니다.
화학 반응을 활성화하는 탄소, 수소, 산소, 질소, 황 또는 포스핀으로 구성된 소분자인 유기촉매는 친환경 화학 도구 상자에서 필수적인 요소가 되었습니다. 모든 촉매가 일반적으로 지속 가능한 반면, 유기 촉매는 친환경 화학의 12가지 원칙(12 Principle of Green Chemistry)을 능가합니다. 유기촉매는 공기 또는 물에 민감하지 않은 온순 조건 하에서 다양한 작용기와 반응하기 때문에 표적 화합물을 결정하기 위해 필요한 합성 단계 수를 줄일 수 있으며, 에너지를 절약하고 비용을 절감합니다. 이러한 제품들은 비금속 촉매로서 환경에 해롭지 않고, 자연적으로 독성이 없으며, 금속 폐기물을 생산하지 않습니다.
이러한 효율성, 안정성, 순도 및 선택성으로 인해 유기촉매는 소분자 약물 발견 및 복잡한 분자 구조 설계에서 광범위하게 사용됩니다. 유기촉매를 사용하는 일부 일반적인 유기촉매성 반응은 딜스-알더(Diels-Alder), 마이클(Michael) 또는 만니히(Mannich) 비대칭 반응, 시(Shi) 에폭시화, 1,3-쌍극자 첨가 환화, 프리델-크래프츠(Friedel-Crafts) 알킬화, α-염소화, α-불소화 및 전이 수소화입니다. 이러한 반응의 개시는 기질에서 전자 또는 양성자를 제공 또는 제거하는 유기촉매를 통해 발생합니다. 따라서, 유기촉매는 일반적으로 루이스 염기, 루이스 산, 브뢴스테드 염기 및 브뢴스테드 산으로 분류됩니다.
환경 친화적인 유기촉매 반응과 친환경 화학 연구를 시작하도록 설계된 자사의 유기촉매 포트폴리오를 탐색해보십시오.