1A00190
USP
QUETIAPINE DESETHOXY
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Quetiapine Desethoxy, (2-[4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H21N3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
339.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
추천 제품
Grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
Agency
USP
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(nc(c4c1cccc4)N3CCN(CC3)CCO)cccc2
InChI
1S/C19H21N3OS/c23-14-13-21-9-11-22(12-10-21)19-15-5-1-3-7-17(15)24-18-8-4-2-6-16(18)20-19/h1-8,23H,9-14H2
InChI key
OFLMIXVKBNAUIB-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
분석 메모
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.