주요 문서
PHL83904
Ruberythric acid
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Alizarin 2-β-primeveroside, Rubianic acid, Rubierythric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H26O13
CAS Number:
Molecular Weight:
534.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@@H]5OC[C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)O)O)O)Oc2c(c3c(cc2)C(=O)c4c(cccc4)C3=O)O
InChI
1S/C25H26O13/c26-12-7-35-24(22(33)18(12)29)36-8-14-20(31)21(32)23(34)25(38-14)37-13-6-5-11-15(19(13)30)17(28)10-4-2-1-3-9(10)16(11)27/h1-6,12,14,18,20-26,29-34H,7-8H2/t12-,14-,18+,20-,21+,22-,23-,24+,25-/m1/s1
InChI key
GCGGSVAWTYHZBI-CVQRFVFPSA-N
일반 설명
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)