주요 문서
Z777142
Proteomix® SCX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, stainless steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
제품명
Proteomix® SCX-NP1.7 Strong Cation Exchange Column, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, 1.7 μm particle size, stainless steel
material
stainless steel
제품 라인
Proteomix®
제조업체/상표
Sepax 401NP2-2103
포장
1 ea of
파라미터
69 Mpa max. pressure (10,000 psi)
80 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
3 cm × 2.1 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
기질 활성군
sulfonic acid phase
입자 크기
1.7 μm
공극 크기
non-porous
작동 pH 범위
2.0-12.0
분리 기술
cation exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are protected with a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) or strong (SCX) cation exchange groups. Use Proteomix cation-exchange columns for the analysis or small scale purification of positively charged biopolymers including glycoprotein isoforms and mAb variants.
Proteomix User Manual
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)