주요 문서
Z777013
Zenix® SEC-150 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 2.1 mm, hydrophilic polymer phase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
제품명
Zenix® SEC-150 Gel Filtration Guard Column, 3 μm, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 3 μm particle size, stainless steel
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L59
제품 라인
Zenix®
분자량
500-150,000
제조업체/상표
Sepax 213150-2105
포장
1 ea of
파라미터
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
5 cm × 2.1 mm
불순물
<10 ppm metals
Matrix
spherical silica
fully porous particle
기질 활성군
hydrophilic polymer phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
150 Å
작동 pH 범위
2.0-8.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Like their 5 micron siblings, 3 micron Zenix SEC columns feature a hydrophilic surface layer to prevent the sample from interacting with the underlying silica. Select 100, 300 or 500 A pores based on the size of your sample molecules, whether you are analyzing peptides, proteins, mAbs, ADCs, fusion proteins, etc. in quality control or research.
Zenix User Manual
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)