주요 문서
Z290874
Frit for Supelco® Filter
stainless steel, pore size 0.5 μm, pkg of 5 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
material
stainless steel
포장
pkg of 5 ea
공극 크기
0.5 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
This product may be used to protect HPLC columns containing 5 μm or larger particles against particulate matter that gets accumulated during the chromatographic operations.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
교환용 부품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)