주요 문서
Z227161
Nucleosil® CN HPLC Guard Column
5 μm particle size, pkg of 4 ea, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L10
제품 라인
Nucleosil®
특징
endcapped: no
포장
pkg of 4 ea
제조업체/상표
Nucleosil®
라벨링 범위
5% Carbon loading
파라미터
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
1 cm × 4.6 mm
기질 활성군
cyano phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
호환성
for use with 3.0 to 4.6 mm column
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)