주요 문서
Z226262
Nucleosil® CN HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
동의어(들):
Cyanopropyl HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L10
Quality Level
제품 라인
Nucleosil®
특징
endcapped: no
제조업체/상표
Nucleosil®
라벨링 범위
5% Carbon loading
파라미터
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
표면적
350 m2/g
Matrix
cyano
기질 활성군
cyano phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)