일반 설명
Super clean (base-plate design) gas purifier is one of the safest ways to help prevent the lowest level of carrier gas contamination from entering the system. The specially designed base-plate has needle valves that instantly close to provide a diffusion-proof seal when the purifier is removed during change out.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.