일반 설명
Super Clean™ base-plate purifiers are a unique point-of use glass/metal, diffusion proof purification system to purifiy carrier, fuel, and other gases for the GC or GC-MS system. These purifiers remove hydrocarbons, oxygen (color indicated), and moisture (color indicated) to better than 6.0 gas (99.9999%) quality at 2 L/min., independent of the original gas quality.
법적 정보
Super Clean is a trademark of Scientific Glass Technology B.V.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.