주요 문서
SU860106
Supelco
Crimp seals with Viton® septa
silver seal, magnetic (with 8mm center hole), diam. × thickness 20 mm × 1.0 mm, black Viton® septum, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
black Viton® septum
silver seal (magnetic with 8 mm center hole)
특징
closure type crimp seal
closure type crimp top vial
경도
70 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 100 ea
직경 × 두께
20 mm × 1.0 mm
피팅
closure for crimp top vial
호환성
for use with SPME
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)